Search Thermo Fisher Scientific
Oncomine 综合性测定试剂盒 Plus 和 Oncomine 综合性测定试剂盒 v3 是用于临床癌症研究的 Oncomine 测定试剂盒系列的成员。 Oncomine 测定试剂盒是基于多生物标记物新一代测序 (NGS) 的一种测定试剂盒,为遍布各地的主要癌症研究机构所采用,已经用于分析不同转化和临床研究项目中的数千样本,包括 NCI MATCH 试验,可提供一致的可靠结果。
Oncomine 综合性测定试剂盒,基于 Ion Ampliseq 技术并通过 Ion Torrent 测序平台实现,可提供:
比较和对比 Oncomine 综合性测定试剂盒 Plus 和 Oncomine 综合性测定试剂盒 v3。点击以下链接查看性能数据,了解有关每个测定试剂盒的更多信息。
Oncomine 综合性测定试剂盒 Plus | Oncomine 综合性测定试剂盒 v3 | |
---|---|---|
总结 | 广泛的泛癌测定试剂盒,可在靶向和免疫肿瘤学应用中对关键生物标志物进行综合性基因组分析 | 多生物标志物测定试剂盒,基于靶向实体瘤应用的新近临床肿瘤学研究 |
基因数 | 500多个独特基因 | 161个独特基因 |
样本类型 | FFPE、DNA 和 RNA | FFPE、DNA 和 RNA |
生物标志物 | 靶向和免疫肿瘤学 | 靶向 |
变异 | 热点、CNV、融合、剪接变异 | 热点、CNV、融合 |
多重测定 | 是 | 是 |
平台 | Ion GeneStudio S5 Prime 系统 Ion GeneStudio S5 Plus 系统 | Ion Torrent Genexus 系统 Ion GeneStudio S5 系统 |
报告 | 是,包括变异数据、TMB、MSI 状态和相关见解 | 是,包括变异数据和相关见解 |
Oncomine 综合性测定试剂盒是端到端工作流程的一部分,包括在 Ion Chef 系统上制备样本,使用 Ion GeneStudio S5 或 Genexus 系统进行可扩展测序以及使用 Ion Reporter 软件进行测序后分析,并包括 Oncomine Reporter 提供的结果报告。
仅供科研使用,不可用于诊断目的。