Search Thermo Fisher Scientific
髓样恶性肿瘤样本可能较难分析。它们很复杂、非均相,并且可能快速增殖。为了获得有意义的基因结果,您需要一种快速而简化的方法来研究所有关键突变。
在 Genexus 系统上使用的 Ion Torrent Oncomine Myeloid Assay GX v2可提供全面的高通量测序 (NGS) 解决方案,在短短一天内即可提供髓系肿瘤突变综合报告。
高度自动化的工作流程使您可以从样本中快速获得报告,大约仅需要 20 分钟的手动操作时间。*在实验室中开展 NGS 髓系肿瘤检测从未如此简单。
借助 Oncomine Myeloid Assay GX v2,您可以同时研究 45 种 DNA 靶基因和 35 种 RNA 融合驱动基因。范围广的融合检测板让您可以检测 >700 种独特融合。该检测板适用于主要髓系疾病的研究,包括 AML、MDS、MPN、CML、CMML 和 JMML。从单次检测中,您可以分析关键靶标,如 FLT3-ITD、CEBPA、JAK2、CALR、TP53、NPM1、IDH1/2 和 PML-RARA,以及许多其他使用最新数据仔细挑选出的重要生物标志物。
热点基因 (28) | 全长基因 (17) | 融合驱动基因 (35) | 表达基因 (5) | 表达调控基因 (5) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANKRD26 ABL1 BRAF CBL CSF3R DDX41 DNMT3A FLT3 (ITD + TKD) GATA2 HRAS IDH1 IDH2 JAK2 KIT | KRAS MPL MYD88 NPM1 NRAS PPM1D PTPN11 SMC1A SMC3 SETBP1 SF3B1 SRSF2 U2AF1 WT1 | ASXL1 BCOR CALR CEBPA ETV6 EZH2 IKZF1 NF1 PHF6 | PRPF8 RB1 RUNX1 SH2B3 STAG2 TET2 TP53 ZRSR2 | ABL1 ABL2 BCL2 BRAF CCND1 CREBBP EGFR ETV6 FGFR1 FGFR2 FUS | HMGA2 JAK2 KAT6A (MOZ) KAT6B KMT2A KMT2A-PTDs MECOM MET MLLT10 MRTFA (MKL1) MYBL1 MYH11 NTRK2 NTRK3 | NUP214 NUP98 PAX5 PDGFRA PDGFRB RARA RUNX1 TCF3 TFE3 ZNF384 | BAALC MECOM MYC SMC1A WT1 | EIF2B1 FBXW2 PSMB2 PUM1 TRIM27 |
Ion Torrent Genexus 系统整合并自动化整个样本到报告的工作流程,包括在单一软件生态系统内进行的核酸纯化与定量、文库制备、测序以及分析报告*。
设置-运行工作流程采用预充填试剂和预设仪器方案,大大简化了设置步骤,并极大程度减少了产品包装在实验室内的占用空间。
Ion Torrent GX5 芯片采用四通道设计,可支持不同检测类型的样本组合,因此每次运行可处理 1-8 份 DNA 和 RNA 髓系样本。试剂在仪器上保持稳定的时间长达两周,可以根据需要处理新的样本。
机载集成分析可提供稳健的变异检出参数和报告,而无需外部服务器。简化的用户体验有助于极小化学习曲线,避免人为错误。Oncomine Reporter 可提供清晰、简洁的报告,这些报告会显示用公共来源的证据进行注释的相关生物标志物。可自定义报告,以便您能够根据团队的需求对其进行调整。Oncomine Reporter 还提供一个应用编程界面 (API),可促进高通量实验室的实验室信息管理系统 (LIMS) 集成和高效工作流程自动化。
仅供科研使用,不可用于诊断目的。