400-08412545aPeople_no_people_Flat-
新一代肿瘤学解决方案
在 Ion Torrent Genus 系统上使用的 Oncomine Precision Assay是新一代基因组分析解决方案,让每个实验室可以通过一天的无手动操作工作流程实现基因组分析。
观看视频    下载彩页获取完整的基因列表 ›
在 Ion Torrent Genus 系统上使用的 Oncomine  Precision Assay是新一代基因组分析解决方案,适用于各种规模的实验室。现在,实验室可以使用无手动操作工作流程来检测 EGFR、ALK、BRAF、ROS1、NTRK、RET ERBB2 等关键生物标志物,一天内即可从福尔马林固定石蜡包埋 (FFPE) 组织或液体活检样本获得结果。
  • 50 种关键基因的突变、CNV 和融合突变类型,例如 EGFRALKBRAFROS1RETKRASPIK3CA ERBB2
  • 一天的无手动操作工作流程,仅需点击两步和 10 分钟的手动操作时间
  • 仅需 10 ng 的 DNA/RNA,可检测更多样本
  • 兼容 FFPE 组织和液体活检样本
Oncomine Precision Assay内容
该检测试剂盒具有 50 种基因的极普遍和潜在相关癌症驱动基因突变,包括潜在的重要耐药驱动突变,是临床癌症研究中进行快速基因组分析的理想选择。
Key Cancer Driver Genes and Variants for Clinical Research
低起始量,高成功率
Input Testing Samples
一些 NGS 外送实验室的检测失败率达 20%,因为它们需要较高的起始量。在这个比例下,每五份提交的样本中就有一份因为组织样本不足而无法通过QC,而且还有许多样本根本无法提交进行检测。
Oncomine 解决方案可改变这一状况。
您可通过 Oncomine 检测试剂盒获得超过 95% 的测序成功率,因为我们只需要 10 ng 的核酸起始量。这意味着您可以从自己拥有的绝大部分珍贵样本获得 NGS 结果。
兼容 FFPE 组织和液体活检样本
tissue_plasma sample (2)
在分析每份重要癌症样本的诉求中,组织仍然是一个问题,尤其是对于某些癌症类型(例如非小细胞肺癌 [NSCLC])。Oncomine Precision Assay 可提供 FFPE 组织检测结果和液体活检样本检测结果(如果没有组织),也可用于监测癌症谱开发的后续操作
FusionSync 检测技术
fusion sync detection (2)
一定数量的已知和频发性融合异构体构成了能检测到的大部分融合。即使在样本输入量少或转录水平较低的逆境下,这些异构体的特定设计对于极大程度提高检测能力非常重要。
Oncomine Precision Assay经过优化和同步设计,可在低转录水平或低输入水平下实现全面、灵敏的融合检测(包括选定驱动基因的新融合)。
  • 针对极常见和普遍的融合异构体(例如 EML4 -ALK、ETV6-NTRK3、KIF5B-RET 等),进行靶向的已知融合检测
  • 对靶向驱动基因和伙伴基因的新型融合组合进行非靶向检测
  • 通过专有的外显子拼接不平衡方法进行新型融合检测
Oncomine Precision Assay性能
对 FFPE 对照品使用 Oncomine Precision Assay 的性能表现
样本检测范围变异类型每份样本的 
变异数量
样本重复 
数量
灵敏度PPV
内部 FFPE 对照品4.8% + 2.3% SD AF*SNV673299.6%99.6%
插入缺失432100%100%
Horizon 结构多重 FFPE 参考标准品 3.5% 至 17% AF*SNV/插入缺失1532100%100%
4.5 拷贝CNV13293.8%100%
SeraSeq FFPE 肿瘤融合 RNA 参考材料10-258 拷贝融合133298.6%99.3%
SeraSeq FFPE NTRK 融合 RNA 参考材料94-377 拷贝融合153299.2%99.2%
SeraSeq® 肺部与脑部 CNV 混合物+ 3 拷贝(5 拷贝)CNV232100%100%
SeraSeq® 乳腺 CNV 混合物+ 3 拷贝(5 拷贝)CNV232100%100%
注:作为产品验证测试的一环,在多个内部研发实验室进行了检测。在不同的多重水平上运行样本。将使用 Oncomine Precision Assay 和 FFPE 对照品进行额外的验证和校验测试;因此最终的性能值可能不同。
* 表示在 Genus 系统上使用 Oncomine Precision Assay 观察到的等位基因频率。
对液体活检对照品使用 Oncomine Precision Assay的性能表现
检测范围变异类型每份样本的 
变异数量
样本重复 
数量
灵敏度PPV
0.33% + 0.17% SD AF*SNV673289.2%100%
插入缺失432100%100%
1.16X 倍数变化CNV132100%100%
总 RNA 中,1% 三融合和 MET 外显子 14 跳跃融合13297.7%96.4%
注:作为产品验证测试的一环,在多个内部研发实验室进行了检测。在不同的多重水平上运行样本。将使用 Oncomine Precision Assay 和 FFPE 对照品进行额外的验证和校验测试;因此最终的性能值可能不同。
* 表示在 Genexus 系统上使用 Oncomine Precision Assay 观察到的等位基因频率
索取报价    立即订购
更多有关 Oncomine 解决方案在精准肿瘤学中应用的信息,请访问 oncomine.com
仅供科研使用,不可用于诊断目的。