Search Thermo Fisher Scientific
无论您所在的是大规模实验室,还是高度协作的多站点机构,均可通过从本地服务器版Oncomine Knowledgebase Reporter,到 Thermo Fisher Cloud 支持的 Thermo Fisher Connect 提供的最新网页版选项,满足您的需求。
网页版 Oncomine Knowlegebase Reporter 由 Thermo Fisher Connect 提供,可通过按需付费结构实现安全、可扩展的分析平台。
Oncomine Knowledgebase Reporter 可帮助您在一份报告中找到相关的介个癌症驱动变异,让您可以针对样本特定变异进行情境调查,了解如何结合相关的标签、指导原则和全球临床实验使用。此基因组分析工具专门针对 NGS 数据的进一步检查而开发,可通过以下三个简单步骤,流水线化获取最终的报告:上传癌症研究变异,采用 精选内容比对您的来源数据进行过滤,为您的实验室创建定制报告(图1)。
Oncomine Knowledgebase Reporter 需要来自于 Ion Reporter 软件的 VCF 或 ZIP 格式文件,支持如下 Ion Torrent 检测:
采用 Ion Reporter 软件简化您的生物信息学发现路径。此软件可帮助您清除 NGS 数据分析过程中的障碍,使您可以集中精力探索自己的数据的生物学意义。
采集、评估、标准化、分析、获得信息、重复验证
要获取相关信息并推动药物发现和伴随诊断开发项目,必须对 NGS 研究产生的大量基因组学数据集进行分析、标注,并最终由经验丰富的生物信息学专家进行解读。
Oncomine Knowledgebase Reporter 是由来自于全球临床实验、美国和欧洲的标签和指导原则的数据组成的精选数据集,可实现自定义的样本专用报告功能。
Oncomine Knowledgebase 是一套稳定、精选并经过验证的数据库,其中含有可实现靶向检测设计的癌症基因组数据:
Oncomine Platform 软件包含一套计算基因表达签名、群集和基因组模块的强大分析功能,可从相关数据自动提取生物学解读视角。
*A single page report depends on the number of variants in the sample.
仅供科研使用,不可用于诊断目的。