Search Thermo Fisher Scientific
癌症基因分型可用于鉴别提前决定的基因畸变,如体细胞突变、拷贝数变异、基因表达变化和/或 DNA 甲基化。
研究兴趣 | 应用 | 挑战 | ||
|
|
| ||
Life Technologies 解决方案 | ||||
![]() |
TaqMan 突变检测技术 — 为您的癌症生物标记物研究提供出色的灵敏度
TaqMan 突变检测试剂盒可以检测癌症相关基因的体细胞突变。此类研究专用检测方法由极具竞争力的等位基因特异性 TaqMan PCR 技术驱动,也就是所谓的 castPCR™ 技术。castPCR™ 技术具有高特异性和灵敏度,可在含有大量正常野生型 DNA 的样本之中检测到数量稀少的突变 DNA。此类检测兼容不同类型的样本,如细胞系、FFPE 组织样本、新鲜冷冻组织样本等。
详细了解castPCR™ 技术驱动的 TaqMan 突变检测试剂盒
应用资料:精确、灵敏的突变检测
半导体测序和 AmpliSeq™ 靶标选择
Ion AmpliSeq™ 技术可对特定的人类基因或基因组区域进行经济的靶向测序。Ion AmpliSeq™ 技术基于超高复用 PCR,仅需要 10 ng 起始 DNA 来靶向多个基因集,使得 FFPE 样本测序成为 Ion PGM™ 系统的常规操作。推荐用于人类基因或基因 Panel,可同时检测同一样本的生殖细胞和体细胞突变。
毛细管电泳测序
毛细管电泳是 DNA 测序和片段化分析的金标准。其应用已经过数十年的结果验证。推荐用于基因的生殖细胞突变检测、小中规模基因片段化分析及序列验证。
实时荧光定量 PCR
目前有多达 450 万的预设计 TaqManSNP 检测试剂盒产品选择,同时提供了稳定的定制设计流程,采用 TaqMan 检测试剂盒进行基因分型是验证和筛选中低数量的 SNP 标记物和大量样本的理想方法。由于可自由选择 Applied Biosystems48 孔、96 孔、384 孔或更多孔数的实时荧光定量 PCR 仪或 OpenArray 实时荧光定量 PCR 平台,您可以根据自己的基因分型项目需求选择最适合的工作流程。
这里提到的所有产品仅限研究用途,不得用于人类或动物治疗或诊断用途。