Search Thermo Fisher Scientific
支原体是已知最小的可自主生存的生物体,是哺乳动物细胞培养中的常见污染菌。 为确保产品质量,监管机构推荐检测所有细胞培养产物中是否存在支原体。
Are you able to detect mycoplasma, vesivirus, and mouse minute virus in under 4 hours?
Watch our free webinar to find out more:
使用传统的微生物技术检测支原体较为困难,有时甚至是不可能的。 目前支原体培养检测的周期是28天。 在 2007中,欧洲药典认可经过验证的核酸检测(如实时PCR)作为传统的支原体检测的替代方法。 |
MycoSEQ支原体检测系统将实时PCR检测方法、仪器、软件与优化的PrepSEQ样品制备试剂整合,可在几小时而不是几天内提供结果。 这使您可以对细胞系、细胞库进行多点检测并收获培养基,提高产率并降低下游污染风险。 MycoSEQ支原体检测系统的工作流程简单,可在4小时内提供指导性结果,使您能够尽早地检测工艺开发、设备、原材料与成品的污染情况。 |
MicroSEQ微生物鉴定系统工作流程简单,通常可在4小时之内提供指导性结果,使您能够尽可能早地检测到工艺研发、设备、原材料和成品中的污染。
生物生产资源有关于Gibco培养基、POROS层析树脂、Applied Biosystems SEQ快速污染物检测或者细胞治疗产品方面的问题吗? 点击下方,获取产品手册、培训视频、手机应用程序及更多。 | 寻求帮助? |