Search Thermo Fisher Scientific
| hPSC Scorecard 分析软件是一款易于使用的数据分析应用程序,可利用专有算法、基于 94 个基因组合快速而准确地预测三谱系分化潜能。我们可为 TaqMan hPSC Scorecard 检测板客户免费提供该软件。您只需保存仪器中的 qPCR 数据,登录 Life Technologies 网站,然后将数据上传到该分析软件中即可。
|
需要帮助?有问题?立即查找支持资源 >
这是一款基于 Web 的软件,因此您可以在任何联网地点安全地访问和检索数据。登录后,您可以根据一个或多个实验构建项目和报告,快速地与他人分享您的实验结果。
Scorecard 提供简单易读的基因表达水平数据摘要,以确认样本多能性或表明样本的胚层偏倚 | 评分框与箱型图 查看与未分化参考集(灰色)评分范围相关的样本评分(颜色)。 | 热图 颜色表示相对于每个基因的未分化参考集的表达倍数变化。
| ||
相关图 查看样本之间基因表达水平的相关性 | 检测质量控制 执行快速质量控制检查,以确保样本按预期扩增 | 报告 构建自定义报告,与合作者轻松交流实验结果 |
包括自发分化的胚状体 (EB) 样本,以快速确定您的细胞系是否向三个胚层(内胚层、外胚层、中胚层)中的一个或多个偏倚
想了解未分化细胞的质量如何?hPSC Scorecard 分析软件不仅可验证自我更新因子的适当表达,还可检测胚层特异性基因的表达。
该分析算法基于出版物 (Bock et al.Cell 144:439–452 (2011)) 并针对多个人 ES 和 iPS 细胞系进行了测试。借助这款云端软件,世界各地的研究人员能够将实验结果与相同的参考数据进行比较。
使用您当前的 Life Technologies 帐户信息登录。该网站的新用户可以通过单击页面下半部分的“Register Now”(立即注册)按钮进行快速注册。登录后,系统会立即将您重定向至 hPSC Scorecard 分析软件。
创建项目后,只需单击“Upload Data”(上传数据)即可开始使用分析软件。
此软件无需更新。hPSC Scorecard 分析软件是一款云端软件,因此您每次登录时都可以访问最新版本的软件。
hPSC Scorecard™ 分析软件与以下 Web 浏览器兼容:
*请注意,此分析软件目前尚不兼容移动设备。
请使用登录页面上的相应链接检索您的用户名或密码。
请确认您所使用的 Web 浏览器是否与 hPSC Scorecard 分析软件兼容。
导入数据文件时,此分析软件会对其进行验证。如果您的文件未导入(或您收到错误消息),请确认您在项目窗口中指定了正确的仪器和模块类型(单击 按钮)。如果您是从 7900HT qRT-PCR 系统导入数据,请使用此处的分步说明验证您的 .txt 文件是否已正确导出。
请联系我们的专业技术支持团队。电子邮箱:stemcell-help@lifetech.com
请联系我们的专业技术支持团队。电子邮箱:stemcell-help@lifetech.com