干细胞工程
改造细胞以用于下游应用
干细胞工程需将新基因引入细胞。重编程是一种特殊的干细胞工程,将体细胞到转变为诱导性多能干细胞。这一过程可通过赛默飞世尔科技的非整合技术(采用病毒载体或附加型质粒)来实现。细胞系构建后,便可对 iPSC 进行基因组编辑,并操控其形成其他细胞类型,进而构建细胞模型,以便能更好地解决生物学问题。
索取信息
重编程
CytoTune-iPS 2.0 仙台重编程试剂盒
最高效且无整合系统
基因组编辑
CRISPR 产品和服务
对于所有基因靶标和细胞类型的编辑效率始终如一。
GeneArt CRISPR 核酸酶载体
快速高效的基因组编辑
StemFlex 培养基
可实现基因编辑后高达 2 倍速度的更快复苏
服务
CellModel 服务
可在 4 到 6 个月内提供重编程的细胞
GeneArt Genes-to-Cell Lines 服务
可帮助您生成基因稳定表达的高性能细胞系
干细胞重编程
将体细胞重编程为诱导性多能干细胞是干细胞研究中至关重要又可能极为耗时的一个步骤。我们提供无整合干细胞重编程技术和服务方面的多种选择,其中包括我们的细胞治疗系统 (CTS) 产品,以支持您的研究和转化需求。
了解更多:
基因组编辑
从精确的基因组编辑和基因修饰技术到高效的传递系统,我们已经开发出一系列解决方案来帮助您创建研究所需的修饰基因、表达系统和稳定细胞系——从培养细胞到修饰、检测和分析。
了解更多:
用于修饰干细胞的其他工具
除了创新型干细胞重编辑和基因组编辑技术和服务,我们还提供多种细胞转染、转导和克隆工具。
了解更多:
  • Neon 转染系统—能够将核酸高效递送到几乎所有动物细胞类型中的电穿孔技术。本系统可以用于将体细胞重编程为 iPSC。
  • Gateway 克隆—突破了传统限制性酶克隆的局限性;Gateway 克隆几乎能进入所有表达系统。
  • BacMam 技术—能有效转导哺乳细胞系(包括原代和干细胞)的一种杆状病毒传递系统。
  • Lipofectamine 3000—先进的脂质纳米粒技术,能够在各种各样的难转染细胞类型中进行高效转染。本试剂盒可用于生成和转导 iPSC。
仅供科研使用,不可用于诊断目的。