showcase.par.39592.image.0.0.1
试剂拥有严格的开发、生产和质量控制流程
转导由杆状病毒介导,该病毒不在哺乳动物细胞中复制,可以安全处理,但仍可实现基因递送。 Invitrogen BacMam 试剂经过严格开发、生产和质量控制:可以直接使用—无需纯化质粒或担忧载体完整性和质量。 无需脂质、负载染料的化学品或其他可能有害的处理方法。
获取 BacMam 信息
BacMam 试剂选择指南
BacMam 试剂应用
CellLights® 试剂
与信号肽融合的即用型荧光蛋白构建体,可精确且特异性地靶向细胞结构,以便研究活细胞中的动态变化、共定位和信号传导事件
Premo™ 卤离子传感器使用我们基于荧光蛋白的生物传感器测定氯离子通道活性
离子通道在 BacMam 介导下递送10多种 Na+ 和 K+ 离子通道(包括 hERG)
基于 BacMam 的细胞检测基于 BacMam 的细胞检测是用于探查所选细胞背景中特定信号转导事件的一种高效、易于优化且稳健的方法
激酶 Bacmam 试剂使用 BacMam LRRK2 试剂在您所选细胞背景中进行 LRRK2 细胞检测
BacMam assay development and screening
图1.BacMam 工作流程。只需将 BacMam 试剂加入细胞中 2-4 小时,使用增强剂(针对特定细胞类型)处理,洗涤,过夜孵育并进行检测。
找不到您需要的试剂?
我们的定制服务团队可协助您在您感兴趣的项目中应用 BacMam 技术。 如需了解我们的专家如何让您更快速地获得相关结果,请发送电子邮件至 discoveryservices@invitrogen.com 联系我们