showcase.par.65443.image.0.0.1
有助于在特定通路生理环境中分析化合物功效的工具对于药物发现研究至关重要。为满足这一需求,Life Technologies 提供了三种技术平台,用于终点或邻近的通路分析,用于高通量筛选和分析。
若要为您的研究选择进行正确细胞检测所需的组件,请使用我们新的 Drug Discovery Assay Maker 网络工具。
获取检测信息      使用 Assay Maker
为您的研究选择正确的细胞通路分析方法
 通过单个
终点读数
分析整个
信号转导通路
 检测天然细胞环境中特定蛋白底物的翻译后修饰 在您选择的细胞背景中检测特定蛋白底物的翻译后修饰
稳定与瞬时稳定 稳定 瞬时
细胞工程BLA 报告基团上游的通路特异性反应元件 GFP 底物融合,内源性激酶读数 GFP 底物融合,内源性激酶读数
是否需要优化检测?否,已优化 否,已优化 是,如果使用的细胞背景不同于推荐的细胞背景
检测技术FRET(香豆素到荧光素) TR-FRET(铽标记抗体到 GFP 底物融合) TR-FRET(铽标记抗体到 GFP 底物融合)
基于抗体的检测?  yes yes
总检测体积(384孔)40 µL 40 µL 40 µL
克服干扰底物混合物中的背景抑制染料 采用时间分辨读数,可在干扰信号衰减后进行读取 采用时间分辨读数,可在干扰信号衰减后进行读取
读板方法底部读数 顶部读数 顶部读数
单孔成本$ $$–$$$ $$–$$$
用于 SelectScreen® 细胞分析服务yes yes yes
 获取信息 获取信息 获取信息
使用多种检测形式解析您的靶通路
Life Technologies 为您的细胞通路分析研究提供三种检测技术。