Search Thermo Fisher Scientific
有效分析具有生物相关性的信号转导通路。
我们的 CellSensor 细胞系可用于:
查看我们的 CellSensor 细胞系验证表,找到您的目标,使用最大的经全面验证的通路细胞系系列进行初级和次级筛选。
CellSensor 细胞系采用 GeneBLAzer® β-内酰胺酶报告基因技术为您提供了一种快速且灵敏的方法,用于对暴露于候选药物或其他刺激物的信号转导通路进行分析。 这些细胞系可测量化合物的效力和选择性,并能够以高通量方式分析化合物激活或下调的关键通路。
许多细胞内信号转导通路在转录水平收敛,在此情况下,转录因子与调控下游转录的 DNA 增强子元件结合。 我们已经利用慢病毒载体生产了一系列稳定的细胞系,这些细胞系中包含 β-内酰胺酶报告基因上游的各种反应元件。
当产生特定增强子元件的通路在这些细胞系中活化时,会产生 β-内酰胺酶,从而可利用我们可透过细胞的比率式荧光 LiveBLAzer-FRET B/G 底物以均相检测形式进行检测(图1)。
进行 CellSensor 读数需要两个关键的仪器功能—底部读数能力和兼容滤光片设置。 Invitrogen 已校验了多款适合与我们的 CellSensor 细胞系以及 LiveBLAzer-FRET B/G 底物一起使用的仪器。
有关仪器设置帮助或已校验仪器列表,请发送电子邮件至 drugdiscoverytech@invitrogen.com 联系我们。
仅供科研使用,不可用于诊断目的。