利用 CellSensor 病毒载体分析关键通路
CellSensor 病毒载体将 GeneBLAzer 技术与慢病毒表达相结合,能够在任何细胞系中进行有效的信号转导通路分析。作为病毒转导的替代方法,您可以使用 Lipofectamine™ 2000 试剂的标准转染技术将这些载体导入细胞。
利用这些载体来研究被化合物激活或下调的关键通路,并确定在你所选择的细胞系中化合物的效力和选择性。CellSensor病毒载体:
- 用细胞系对疾病相关信号转导通路进行比率分析
- 允许可视化的活动和应用流式细胞仪快速建立稳定的细胞株
- 通过功能测试和序列验证,提供最佳的报告响应和高 Z’-因子
CellSensor 病毒载体可在您选择的细胞系中提供广泛的分析元素或响应元素,并定期添加产品。此外,pLenti-bsd/MCS-bla 载体可以用来创建您选择的报告结构。pLenti目的载体,含有新霉素、Zeocin™ 或 Blasticidin 耐药基因用于稳定选择,与 Gateway(T) 技术兼容,可用于哺乳动物细胞系中感兴趣的靶基因的高水平表达。所有 CellSensor 病毒载体提供优越的响应配置文件作为响应元素优化和序列验证的结果。
CellSensor 病毒载体选择功能克隆的细胞分类工作流程 CellSensor 病毒载体采用 GeneBLAzerβ-内酰胺酶,利用流式细胞仪技术快速建立稳定表达功能克隆的细胞。与传统的抗生素选择标记的“盲”选择法相比,该方法可以定量、快速地选择功能克隆。下面概述了用于有效选择最佳克隆的一种典型的细胞分类策略。
查看我们的 CellSensor 病毒载体