让我们帮助您确保实时荧光定量PCR结果的准确度
使您的资源利用最大化,同时维持Applied Biosystems 实时荧光定量PCR系统生成的结果的准确度和质量。 如果购买我们的纯荧光校准服务,现场服务工程师 (FSE) 将现场校准您的系统,确保准确的光谱数据输出。
为什么您需要纯荧光校准服务?
Applied Biosystems 实时荧光定量PCR仪中的软件将原始光谱数据与机载纯荧光校准文件相比较,鉴定并区分每种荧光的作用。 准确的校准是仪器实现最佳操作的关键,因此Life Technologies建议每6个月以及在系统维修之后及计划性维护活动之后进行纯荧光校准。
纯荧光校准服务将:
  • 帮助确保实时荧光定量PCR结果的准确度和质量
  • 节省时间,减轻您的工作人员的负担
  • 提高效率,因为该服务可与其他计划性维护同时进行
  • 缩短工作时间,减少仪器停工的机会成本,从而降低费用
  • 提升方便度,因为我们的FSE可以定期或者根据需要进行校准
纯荧光校准服务包括哪些内容?
在校准服务过程中,FSE将利用系统采集各种纯荧光标准品的光谱数据,然后将信息保存至纯光谱运行文件 (SDS目录中的校准文件) 中。 除人工外,该服务还包括:
  • Dyes
  • 认证文件
  • 校准证书
  • 工程师的差旅费
为何Life Technologies是执行该服务的最佳选择?
现场纯荧光校准服务由Life Technologies工程师完成,他们在软件、仪器及相关系统质量认定方面拥有无可比拟的知识和经验。 每位FSE均经过认证,在Applied Biosystems 仪器平台上完成了严格的四步骤认证项目,且每两年进行一次重新认证过程。 FSE必须完成工厂授权的培训,并通过合格Applied Biosystems 仪器认证方的全面的现场技巧评估,展示出极佳的熟练度。 这项无与伦比的项目可以确保您获得最高效、最高品质和最新的Applied Biosystems 仪器服务。
包括哪些Applied Biosystems 实时荧光定量PCR系统?
The Pure Dye Calibration Service is available for the following Applied Biosystems real- time PCR systems:
  • 7000 序列检测系统
  • 7900HT快速实时PCR系统
  • 7900HT TaqMan 低密度芯片系统
  • 7300、7500和7500快速实时荧光定量PCR系统
  • ViiA™ 7实时荧光定量PCR系统
  • StepOne™ 实时荧光定量PCR系统
  • StepOne™和StepOnePlus™实时荧光定量PCR系统
如何订购纯荧光校准服务?
对于新客户以及现有客户而言,纯荧光校准服务包括在AB保修服务或AB全保障服务计划之内。 您还可以购买包括在计划性维护 (PM) 中的纯荧光校准服务,或者针对部分仪器单独购买服务。
Ordering Table for Stand-alone Pure Dye Calibration Service and Pure Dye Calibration Service with Planned Maintenance
订购信息
固定价格的计划性维护及纯荧光校准
描述货号
7900HT 快速实时荧光定量PCR系统,标准96孔加热模块 4409594
7900HT 快速实时荧光定量PCR系统,384孔加热模块 4409594
7900HT 快速实时荧光定量PCR系统,快速96孔加热模块 4409594
7900HT TaqMan 低密度芯片系统 4409595
7300 实时荧光定量PCR系统 4409596
7500 实时荧光定量PCR系统 4409597
7500快速实时PCR系统4409598
ViiA™ 7实时荧光定量PCR系统4461140
固定价格的计划性维护及纯荧光校准
描述货号
7300 实时荧光定量PCR系统 4409560
7500 实时荧光定量PCR系统 4409561
7500快速实时PCR系统4409562
7900HT 快速实时荧光定量PCR系统,标准96孔加热模块 4409558
7900HT 快速实时荧光定量PCR系统,快速96孔加热模块 4409558
7900HT 快速实时荧光定量PCR系统,384孔加热模块 4409558
7900HT 快速实时荧光定量PCR系统,低密度芯片 4409559
7900HT TaqMan 低密度芯片系统 4409558
ViiA™ 7实时荧光定量PCR系统4467446
StepOne™ 实时荧光定量PCR系统 4453610
StepOne™和StepOnePlus™实时荧光定量PCR系统4453611
仅供研究使用。 不得用于任何动物或人类的治疗或诊断。