Search Thermo Fisher Scientific
我们的全面服务计划提供了完整的、符合成本效益的服务,囊括了您所使用的Applied Biosystems、Invitrogen和Ion Torrent仪器。 然而,如果您不喜欢现有的服务计划,我们还可提供灵活的选择,如现场仪器维修和/或维护,这些服务将按所需的时间和材料来收费。
我们的时间和材料服务包括以下选择:
计划性维护-可让您的仪器始终具备您所需的最佳工作条件,我们建议定期进行维护。 有了这项服务,我们可以帮助您避免不必要的停机时间并使您的设备使用寿命大幅延长。
优先响应时间 - 如果仪器的可用性和性能最大化对您的工作至关重要,我们的专业工程师可以为您提供下一工作日或两个工作日内的优先服务响应。 如需更多信息,请电邮 service.sales@thermofisher.com 或致电8008208982/4008208982联系我们。
纯荧光校准-您的Applied Biosystems实时PCR仪上的软件与板上的纯荧光校准文件相比较,在描述和区分每种荧光的贡献时获得原始的光谱数据。 精确校准对于您仪器的最佳状态运行至关重要,所以我们建议在系统修复或计划性维护活动后至少每6个月进行一次纯荧光校准。
温度验证 - 控温精度是您的热循环仪性能的核心。验证您的仪器温度,以帮助确保您的结果的精度与质量
关于时间和材料服务的更多信息,请电邮 service.sales@thermofisher.com或致电8008208982/4008208982与我们联系。