›
技术参考资源库
›
RNA技术资源
›
RNA 工具及计算器
›
放射性同位素表
Radioactive Isotope Table
展开导航
‹
RNA 工具及计算器
DNA及RNA的分子量及换算
›
大肠杆菌及Hela细胞的高分子量成分
›
Orders of Magnitude Prefixes for SI Units
›
蛋白质及氨基酸
›
放射性同位素表
›
拼接接头
›
Isotope
Half life
Particle Emitted
32
P
14.3 days
ß
33
P
25 days
ß
14
C
5,730 years
ß
3
H
12.3 years
ß
35
S
87.4 days
ß
125
I
60 days
γ