›
技术参考资源库
›
RNA技术资源
›
RNA 工具及计算器
›
拼接接头
Splice Junctions
展开导航
‹
RNA 工具及计算器
DNA及RNA的分子量及换算
›
大肠杆菌及Hela细胞的高分子量成分
›
Orders of Magnitude Prefixes for SI Units
›
蛋白质及氨基酸
›
放射性同位素表
›
拼接接头
›
left exon
(C/A)AGˆGT(A/G)AGT --- (T/C)11NCAGˆG
right exon
The symbol ˆ indicates the cleavage sites.
Note: In some instances, the cleavage site contains one or more A's.