Search Thermo Fisher Scientific
下面的清单简单罗列了一些建议和方法,可指导您切实使用无菌技术。如需深入了解无菌技术,请参阅动物细胞培养:基本技术手册 (Freshney, 2000)。
问题 | 已完成 | |
---|---|---|
工作区 | ||
细胞培养通风橱设置是否正确? | ||
细胞培养通风橱是否位于无气流和穿行的区域? | ||
工作台面是否整洁,是否仅包含您的实验所需的物品? | ||
工作前是否已使用 70% 乙醇擦拭工作台面? | ||
您是否定期对培养箱、冰箱、冰柜和其他实验室设备进行清洁和灭菌? | ||
个人卫生 | ||
您洗手了吗? | ||
您是否穿戴了个人防护设备? | ||
如果您是长发,是否已将其绑在脑后? | ||
您是否使用移液器操作液体? | ||
试剂和培养基 | ||
实验室中的任何试剂、培养基和溶液是否都进行了恰当的灭菌处理? | ||
在将试剂瓶、培养瓶和培养板放到工作台面之前,您用70%乙醇擦拭其外部了吗? | ||
所有的试剂瓶、培养瓶和其他容器在不使用时都盖上了盖子了吗? | ||
所有的培养板是否都储存在无菌的重复密封袋中? | ||
是否有试剂浑浊?是否被污染?试剂中有漂浮颗粒吗? | ||
您是否闻到了难闻的气味?颜色是否不正常?如果是,您是否已进行去污并丢弃这些物品? | ||
处理 | ||
您操作时是否缓慢、谨慎、且注意无菌技术了? | ||
在将所有物品(包括移液器、瓶子和烧瓶)放入细胞培养通风橱之前,您是否用已 70% 乙醇擦拭其表面? | ||
您是否将盖子或盖板朝下放置在工作区? | ||
您是否使用无菌玻璃移液管或一次性无菌塑料移液管操作所有液体? | ||
无菌移液管是否只使用一次以避免交叉污染? | ||
您是否注意避免将移液器吸头接触任何非无菌物品,包括瓶口螺纹的外缘? | ||
发生泼溅时是否立即吸干,并用70%乙醇擦拭该区域? |