Search Thermo Fisher Scientific
成功的细胞培养在很大程度上取决于维持细胞不受细菌、真菌和病毒等微生物污染。非无菌用品、培养基和试剂、带有微生物的空气悬浮微粒、不洁净的培养箱和脏污的工作台面都是生物污染的来源。
无菌技术的作用是在环境微生物和无菌的细胞培养之间提供一道屏障,它通过一套操作流程来降低上述来源的污染概率。无菌技术的要素是无菌工作区、良好的个人卫生、无菌试剂和培养基以及无菌处理。
视频:无菌技术
防止细胞培养污染的步骤和最佳实践无菌技术的演示。
减少空气悬浮微粒和气溶胶(例如灰尘、孢子、脱落皮肤、打喷嚏)污染的最简单经济的方法是使用细胞培养通风橱。
在处理细胞培养物前后,清洗双手。
穿戴个人防护设备除了可以保护您免受有害物质的伤害外,还可降低脱落皮肤以及衣物上的灰尘和污垢造成污染的可能性。
商品化试剂和培养基均经过严格的质量控制以保证其无菌,但它们在操作过程中可能被污染。遵循以下无菌处理指南,以避免污染。始终使用适当的灭菌程序(例如高压灭菌、无菌过滤)对实验室中制备的任何试剂、培养基或溶液进行灭菌。