Search Thermo Fisher Scientific
细胞培养实验室的具体要求主要取决于所进行的研究类型;例如,专门从事癌症研究的哺乳动物细胞培养实验室的需求与专注于蛋白表达的昆虫细胞培养实验室有很大的不同。然而,所有细胞培养实验室都有一个共同的要求,即不存在致病微生物(即无菌),并且均有一些细胞培养必需的基本设备。
本节列出了大多数细胞培养实验室常用的设备和用品,以及使工作更为高效、准确,或可提高检测和分析范围的实用设备。
请注意,该列表并不详尽;任何细胞培养实验室的要求取决于所进行的工作类型。
细胞培养实验室的主要要求是需要保持一个仅限于细胞培养工作的无菌工作区。尽管首选单独的组织培养室,但大型实验室内的指定细胞培养区域也可用于细胞培养物、试剂和培养基的无菌处理、培养和储存。提供无菌条件的最简单经济的方法是使用层流超净台(即生物安全柜)。