Search Thermo Fisher Scientific
除了电气和火灾等大多数日常工作场所常见的安全风险外,细胞培养实验室还具有与处理和操作人或动物细胞和组织以及有毒、腐蚀性或致突变性溶剂和试剂相关的多种特定危害。常见危害为注射器针头或其他污染锐器意外穿刺、溢出和飞溅到皮肤和粘膜上、通过口腔摄入以及吸入暴露于传染性气溶胶。
任何生物安全程序的基本目的都是为了减少或避免实验室工作人员和外部环境与潜在危害性生物物质的接触。细胞培养实验室最重要的安全因素是严格遵守标准微生物学准则和技术。
美国的生物安全法规和建议载于微生物和生物医学实验室的生物安全文件中,该文件由美国疾病控制中心 (CDC) 和美国国立卫生研究院 (NIH) 编制,由美国卫生与公众服务部发布。该文件定义了4个递增的防护等级(称为生物安全 1-4 级),并描述了与处理特定物质相关的相应风险等级的微生物学准则、安全设备和设施保障措施。
生物安全1级 (BSL-1) BSL-1是大多数研究和临床实验室常用的基本防护等级,适用于已经明确鉴定的,不会在正常健康人体内引起疾病的活性微生物。 | 生物安全2级 (BSL-2) BSL-2 适用于已知可通过摄入或经皮或粘膜暴露而引起不同严重程度人类疾病的中等风险物质。大多数细胞培养实验室应至少达到 BSL-2,但具体要求取决于所使用的细胞系以及开展工作的类型 |
生物安全3级 (BSL-3) BSL-3 适用于已知有可能通过气溶胶传播的本地或外来物质,以及可能导致严重和潜在致命感染的物质。 | 生物安全4级 (BSL-4) BSL-4 适用于可通过传染性气溶胶传播导致危及生命的不治之症的较高个体风险的外来物质。这些物质必须控制在高防护等级的实验室内。 |
安全数据表 (SDS) 也称为材料安全数据表 (MSDS),是一种包含有关特定物质特性信息的表格。安全技术说明书(SDS)是一种包含特定物质属性信息的表格,其中包括熔点、沸点和闪点等物理数据,以及关于其毒性、反应性、健康影响、储存、处置、建议使用的防护装备和溢出处理的信息。
我们所有产品的 SDS 均可在 www.lifetechnologies.com/sds 上找到
细胞培养实验室的安全设备包括一级屏障,例如生物安全柜、封闭容器和其他旨在去除或尽量减少有害物质暴露的工程控制设备,以及通常与一级屏障结合使用的个人防护设备 (PPE)。生物安全柜(即细胞培养通风橱)是最重要的设备,可用于抑制许多微生物程序产生的传染性飞溅物或气溶胶,并防止污染您自己的细胞培养物。有关详细信息,请参见细胞培养通风橱。
个人防护设备 (PPE) 在人员和有害物质之间形成直接屏障,包括个人防护用品,例如手套、实验室外套和防护服、鞋套、防护靴、呼吸器、面罩、防护眼镜或护目镜。它们通常与生物安全柜和其他含有待处理材料的设备配合使用。
我们建议您查阅您所在机构的指南,了解如何在实验室中正确使用 PPE。