Search Thermo Fisher Scientific
定期检查培养细胞的形态(即细胞的形状和外观)对于成功的细胞培养实验至关重要。除了确认细胞的健康状态之外,每次处理细胞时,通过肉眼和显微镜检查细胞,这可以让您及早发现任何污染迹象,并在其扩散到实验室的其他培养物之前加以控制。
细胞变质的迹象包括细胞核周围的颗粒化、细胞与基质的解离以及细胞质空泡形成。变质迹象可能由多种原因引起,包括培养物污染、细胞系衰老或培养基中存在有毒物质,或者可能只是意味着需要更换培养基。任由变质过度发展将导致不可逆转的后果。
根据其形态,可将培养的大多数哺乳动物细胞分为三个基本类别。
成纤维(或成纤维细胞样)细胞为双极或多极细胞,呈细长的形状,并附着在基质上生长。 |
上皮样细胞呈多边形,尺寸更规则,并附着在基质上呈散在斑片状生长。 |
淋巴母细胞样细胞呈球形,通常悬浮生长,不附着在表面上。 |
|
除以上列出的基本类别外,某些细胞还表现出特定于其在宿主中特殊作用的形态特征。
神经元细胞有不同的形状和大小,但大致可以分为两个基本形态类别,I 型具有用于长距离传递信号的长轴突,II 型则无轴突。一个典型的神经元从细胞体发出具有许多分支的细胞延伸,该延伸称为树突树。神经元细胞可分为单极或假单极、双极和多极;其中单极或假单极的树突和轴突发自同一突起;双极的轴突和单个树突位于胞体(包含细胞核的细胞中心部分)的相对两端;多极具有两个以上的树突。