Search Thermo Fisher Scientific
培养基是培养环境中最重要的成分,因为它提供细胞生长所需的营养物质、生长因子和激素,并调节培养物的 pH 值和渗透压。
虽然最初的细胞培养实验使用从组织提取物和体液中获得的天然培养基进行,但对标准化的需求、对培养基质量的要求以及需求增加推进了对成分明确培养基的开发。三种基本培养基类型为基础培养基、减血清培养基和无血清培养基,它们对添加血清的要求不同。
大多数细胞系在含有氨基酸、维生素、无机盐和碳源(如葡萄糖)的基础培养基中生长良好,但这些基础培养基配方必须进一步添加血清。
在细胞培养实验中减少血清不良作用的另一个策略是使用减血清培养基。减血清培养基是减少所需血清量的富含营养物质和动物源性因子的基础培养基配方。
无血清培养基 (SFM) 通过用适当的营养和激素配方代替血清来避免使用动物血清时会出现的问题。现有的无血清培养基配方适用于许多原代培养物和细胞系,包括中国仓鼠卵巢 (CHO) 的重组蛋白生产细胞系、各种杂交瘤细胞系、昆虫细胞系 Sf9 和 Sf21(草地贪夜蛾)以及作为病毒生产宿主的细胞系(例如,293、VERO、MDCK、MDBK)等。使用无血清培养基的主要优点之一是能够通过选择合适的生长因子组合为特定细胞类型配制选择性培养基。下表列出了无血清培养基的优点和缺点。
查看所有无血清培养基产品
作为生长和附着因子、激素、脂质和矿物质的来源,血清对于在基础培养基中培养细胞而言至关重要。此外,血清也可调控细胞膜的渗透性,并作为脂质、酶、微量营养元素和微量元素进入细胞的载体。虽然还可获得和使用其他动物血清(例如,马、兔、山羊、猪等),但最普遍使用的仍是胎牛血清 (FBS)。
与小牛和成牛血清相比,FBS 含有少量 γ 球蛋白、更高水平的生长因子和更少的补体蛋白。这使得 FBS 成为繁殖细胞生长的理想选择,同时也降低了培养物中哺乳动物细胞结合或裂解的可能性,从而使得 FBS 优于其他动物血清。但是,在培养基中使用血清也存在一些缺点,包括高成本以及标准化、特异性及变异性问题,以及刺激或抑制某些细胞培养物中的生长和/或细胞功能等不利影响。如果血清的来源不可靠,污染也会对成功的细胞培养实验造成严重威胁。
我们的 Gibco 产品(包括血清)经过污染测试,能够保证其质量、安全性、一致性和合规性。我们提供多种血清,可满足您从基础研究到专业检测的特定细胞培养需求。无论您是需要具有极低病毒风险、极低内毒素水平的血清,还是需要适用于特殊应用和检测的血清,Gibco 产品都能提供卓越的价值。
了解 FBS 选择中要考虑的重要因素、推动 FBS 可用性和价格的市场场景,以及在为您研究需求搜索适合 FBS 时必须了解和使用的重要术语。
细胞培养和转染学习中心
访问细胞培养和转染学习资源、更好地计划和进行实验。
培养基配方工具
为 DMEM、DMEM/F-12、MEM 和 RPMI-1640 培养基找到适合的 Gibco 培养基配方。
细胞培养和转染支持中心
查找有关您的细胞培养和转染工作流程的技术支持建议,包括实验要点以及深入的疑难解答帮助。
需要技术支持吗? 请联系我们的专家团队,获得实验室产品的技术和应用支持
仅供科研使用,不可用于诊断目的。