Search Thermo Fisher Scientific
对于任何转染程序,关键的第一步是优化转染条件。每个细胞类型和转染程序都有一套关于最佳导入外源 DNA 的典型要求,即使在彼此非常相似的细胞类型中,这些条件也具有很大程度的变异性。
优化转染效率时最重要的一个因素是为细胞类型选择合适的转染方案。选择合适的转染方法后,可以利用瞬时报告基因试验系统通过以下方式优化程序:在多种条件下转染一个报告基因,并通过检测报告基因产物来监测转染效率。
本部分为磷酸钙介导的基因转移、使用 Neon® 转染系统进行的电穿孔和阳离子脂质体介导的转染提供了一般优化指南。
影响磷酸钙转染效率的主要因素是磷酸钙-DNA 共沉淀物中的 DNA 量、细胞与共沉淀物孵育的时长以及甘油或 DMSO 休克的使用和持续时间。
磷酸钙转染中使用的总 DNA 量通常为 10-50 μg(溶于 450 μL 无菌水和 50 μL 2.5 M CaCl2/10 cm 培养皿),但各质粒制备物以及不同细胞和培养基之间差异很大。对于一些细胞系,将 10-15 μg 的 DNA 加入到 10 cm 培养皿中会导致过多细胞死亡且 DNA 摄取量极少,而其他细胞系则需要较高浓度的 DNA,原代细胞尤其如此。应针对每种新的质粒制备物和要转染的每种新细胞系检测最佳 DNA 浓度。
细胞与共沉淀物孵育的最佳时长也因细胞类型而异。一些适应力强的细胞类型(如 HeLa、NIH 3T3 和 BALB/c 3T3)通过与共沉淀物孵育长达16小时可得到有效转染,但该孵育时长可能会杀死一些更敏感的细胞。
通过改变 DNA 量、孵育时间以及甘油或 DMSO 休克暴露条件进行预试验,可以确定所用细胞类型是否能够耐受长时间暴露于磷酸钙沉淀物,以及是否应使用甘油休克。获得预试验结果后,可通过更精细地调整实验变量而进一步优化。例如,如果用 10% 甘油休克处理细胞3分钟(示例如下)可增强转染效率,则也可以尝试改变甘油休克处理的时间或改为使用 10%-20% DMSO 进行实验。
表1:优化磷酸钙共沉淀转染的预试验示例
培养皿 (10 cm) | 报告基因质粒 (μg) | 孵育 (h) | 甘油休克 (min) |
---|---|---|---|
1 | 5 | 6 | - |
2 | 10 | 6 | - |
3 | 15 | 6 | - |
4 | 20 | 16 | - |
5 | 25 | 16 | - |
6 | 30 | 16 | - |
7 | 5 | 6 | 3 |
8 | 10 | 6 | 3 |
9 | 15 | 6 | 3 |
10 | 20 | 16 | 3 |
11 | 25 | 16 | 3 |
12 | 30 | 16 | 3 |
使用阳离子脂质体成功转染 DNA 受到4个主要参数的影响:DNA 量、转染试剂与 DNA 的比例、脂质体-DNA 复合物的孵育时间以及加入复合物时的细胞密度。应对每种细胞类型和载体组合的这些因素进行系统评估,并且优化后应在未来的所有实验中保持恒定,以确保获得可重现的结果。
为获得最佳结果,请遵循试剂生产商提供的优化方案。
DNA 的最佳量取决于转染质粒的特性(如启动子、质粒的大小、复制起点)、待转染的细胞数量、培养皿的大小和使用的靶细胞系。在许多供试细胞类型中,采用相对少量的 DNA 可实现有效摄取和表达。事实上,对于使用某些阳离子脂质体制备物进行转染的某些细胞类型,较高水平的 DNA 具有抑制作用。此外,如果使用编码毒性蛋白的质粒或过多高表达率的质粒,可能导致细胞毒性。
转染复合物的总电荷由转染试剂与 DNA 的比例决定。DNA 主链内磷酸盐所带负电荷需要由转染试剂所带正电荷抵消,以便形成良好的复合物并中和带负电荷的细胞膜对 DNA 施加的静电斥力。
转染试剂与 DNA 的最佳比例具有高度的细胞类型依赖性。作为起点,在保持质粒 DNA 浓度恒定的同时转染试剂的量应有所变化(例如,体积与质量之比为 1:1、3:1 和 5:1)。通过维持比例和增加质粒的添加量可能会带来额外的益处。
细胞与转染复合物的最佳孵育时间取决于所用细胞系和转染试剂。一般而言,转染效率随着暴露于脂质体试剂-DNA 复合物的时间增加而升高,不过,某些脂质体试剂的暴露时间延长后可能会出现毒性,因此需要在给定孵育期后通过离心或用新鲜培养基稀释除去脂质体试剂,以尽量减少细胞毒性作用。然而,对于新型温和转染试剂,如Lipofectamine® 3000 试剂,在转染后不需要去除或稀释复合物。
当使用需要添加或替换培养基的阳离子脂质体试剂时,应在添加复合物后调整孵育时间(如30分钟至4小时,甚至过夜),并在此期间对细胞形态进行监测,尤其是使用无血清培养基孵育细胞时更是如此,因为一些细胞系在这些条件下会失去活力。
细胞密度也会影响整体转染效率。为了实现转录并最终生成蛋白,需要将 DNA 沉积到核内,这在很大程度上依赖于有丝分裂过程中的膜溶解和重组,因此细胞须保持活跃分裂。
对于贴壁细胞,通常在汇合度为 80% 时达到最佳效率,但方案建议的汇合度范围可能为 40%-90%。对于悬浮细胞,我们建议在转染前一天分流细胞,以确保细胞处于转染程序所需的最佳生理条件。最佳细胞密度高度依赖于细胞类型和试剂特定毒性,应
根据经验确定。
图1:使用 Lipofectamine® 3000 转染试剂转染的操作流程示例。
电穿孔主要取决于三个电参数的组合:脉冲电压、脉冲宽度和脉冲数。也许因为电穿孔不是化学转染方案,其受 DNA 浓度的影响较小;然而,该方案所需的细胞和 DNA 量几乎是磷酸钙介导转染的5倍。一般而言,1-5 μg DNA/107 个细胞已足够,存在的 DNA 量与摄取量呈良好的线性相关性。
优化电穿孔参数的目的是找到可维持细胞 40%-80% 存活率的脉冲条件。脉冲宽度由电源电容决定,具体取决于产生脉冲的电源的电子器件。如果发生过多细胞死亡,可以通过降低电容来缩短脉冲长度。
将细胞置于冰上通常可改善细胞活力并实现更高的有效转染频率,尤其是在可产热的高功率条件下(Potter 等人,1984)。然而,一些细胞系在室温低电压/高电容条件下的电穿孔效率更高(Chu 等人,1991)。
Life Technologies™ 提供的 Neon® 转染系统有18孔和24孔预设置优化方案,允许在数天内快速优化多种贴壁细胞系和悬浮细胞系的电参数。对于许多常用细胞类型,也可直接下载供 Neon® 转染系统使用的细胞系专用优化方案,以最大限度地提高转染效率。
仅供科研使用,不可用于诊断目的。