Search Thermo Fisher Scientific
产品说明
添加剂 S7 是一种经过滤灭菌的浓缩型 (100X) 电离平衡溶液,适合用作
正常人表皮角质形成细胞完全培养环境中的一种组分。添加剂 S7 化学成分明确且非动物源性 (AOF)。 每瓶 5 ml 添加剂 S7 是
一瓶 500 ml EpiLife 基础培养基的正确添加量。
预期用途
添加剂 S7 旨在与 EpiLife 基础培养基配合使用,适用于正常人表皮角质形成细胞的常规、成分明确的
非动物源性培养。本产品的其他应用可能包括皮肤角质形成细胞的原代分离。添加剂 S7 必须搭配使用包被基质试剂盒(货号R-011-K)。
本产品仅供研究使用。不得用于人或动物的治疗或诊断用途。
注意:如果处理不当,本产品的一些组分可能会造成健康危害。处理本产品时需采取
适当的预防措施,包括穿戴防护服和护目镜。妥善处置。
储存条件和稳定性
添加剂 S7 储存在 –20°C 的设施中,置于干冰上运输。收到产品后,应将其
储存于 –20°C 的非自动除霜冰箱中。储存于 –20°C 下时,本产品可稳定保存至
标签上显示的有效期。
解冻
解冻时,将本产品置于 37°C 水浴中或者在 4°C 下过夜。如果在水浴中解冻,请勿
在产品解冻后将其留在 37°C 下。有关向 EpiLife 基础培养基中添加添加剂 S7 的说明,请参阅基础培养基随附的说明。
S-017-5 2009