protocol
快速链接
相关产品信息
方案
  1. 为每份样本分配 1.2 ml RNAlater,置于 2 ml 管中 
    为每份样本分配 1.2 ml RNAlater,置于 2 ml 微量离心管中。
    对于预计 WBC(白细胞)含量高于正常值的样本(例如白血病血样),为每份样本准备2管 RNAlater。
  2. 采集 2.5-10 ml 血样
    按照标准程序,采集 2.5-10 ml 血样,置于含抗凝剂(推荐抗凝剂为 EDTA 钠或钾盐)的管中。
  3. 在室温下以 ~1500-2000  X g 离心样本 10-15 分钟。
    在室温下以 1500-2000  X g 离心 10-15 分钟,分离全血。此操作会将血液分离成上层血浆层、下层红细胞 (RBC) 层和包含 WBC 的薄界面(见图1)。
    虽然建议的程序是在采集后尽快对血液进行成分分离,但已从在室温储存1天后再进行成分分离的 EDTA 抗凝血液中回收到完整 RNA。
    注:在典型的临床离心机中,1500-2000 X g 约为 3000-3400 rpm。例如,在使用236转子和 2092S 载体的 IEC CL2 台式离心机中,离心转速 3000 rpm = 1560 X g,3400 rpm = 2000 X g。
  4. 用移液管移除血浆,小心不要扰动 WBC
    • 使用一次性塑料移液管(例如,Falcon 货号357524)吸出血浆(上层),直至距离 RBC 约 1 mm 处(见图1)。可将血浆保留用于其他应用(例如,病毒颗粒的回收或血清学研究)或将其丢弃。 移除血浆时,请勿扰动 WBC 层(也称为血沉棕黄层),其在上层血浆层和下层压积 RBC 之间形成一层薄膜。WBC 计数特别高的样本将具有较厚的血沉棕黄层。
    • 排出移液管中的所有残留血浆后,再继续操作。
    图1.WBC 回收过程中的血样外观
    1.采集管中的全血
    2.离心后血液
    3.去除血浆后的 WBC 和 RBC
    4.WBC 的顶视图(血沉棕黄层)
    5.移取 WBC 后的样本顶视图
  5. 通过吸取法回收 ≤0.5 ml WBC
    使用同一移液管,小心吸取暴露的 WBC 层,吸取体积约为 0.5 ml 或更小。以圆周运动方式缓慢吸取,将所有可见的血沉棕黄层物质吸入移液管中。预计 WBC 会受到底层 RBC 的一定程度污染。或者,使用细胞刷回收 WBC。
  6. 将 WBC 置于含 1.2 ml RNAlater 的管中并混匀
    • 将 WBC 缓慢排入含 1.2 ml RNAlater 的管中。避免在样本中引入气泡。
    • 使用同一移液管回收所有可见的剩余 WBC,小心保持总体积 <0.5 ml(如果 WBC 超过 ~0.5 ml,则将超过 RNAlater 管的体积)。如果 WBC 体积超过 0.5 ml,则使用两支 RNAlater 管将样本分成2等份。
    重要信息:至少需要2体积的 RNAlater 才能稳定 RNA。   
    • 在 RNAlater 中上下吸取数次,以冲洗移液器。盖上管盖,然后通过涡旋或倒置充分混合 RNAlater 和 WBC。
  7. 储存已稳定的 WBC 或使用 Invitrogen RiboPure-Blood 试剂盒继续进行 RNA 分离
这是该程序中的一个可能停止点;此时,已稳定的 WBC 可在环境温度(最高约 30°C)下储存最长约5天。如果要储存超过5天,则应储存在 -20°C 下。
LT027