Search Thermo Fisher Scientific
本实验方案使用 TRI 试剂和二氧化硅过滤器,从 LeukoLOCK™ 白细胞去除过滤器(Ambion 货号1933)捕获的白细胞中分离总 RNA。调整用于将 RNA 与二氧化硅过滤器相结合的乙醇量,可决定是回收包括小 RNA 组分的总 RNA,还是回收已去除 microRNA (miRNA)、tRNA 和 5S/5.8SrRNA 等较小组分的 RNA。使用此实验方案回收的 RNA 的质量和纯度与使用 LeukoLOCK 总 RNA 分离系统(货号1923)观察到的结果相似,并且得率通常增加约 50%–100%。尚未使用通过此实验方案提取的 RNA 进行微阵列实验,但是如果在血液过滤后立即用 RNAlater 处理捕获的白细胞,预计 RNA 谱不会发生改变。
组成 | 制备 50 ml | 组分 |
---|---|---|
30% | 15 ml | 变性裂解液(Ambion 货号 8540G) |
70% | 35 ml | 100% 乙醇 |
组成 | 制备 100 ml | 组分 |
---|---|---|
80% | 80 ml | 100% 乙醇 |
19 ml | 无核酸酶水 | |
50 mM | 1 ml | 5 M NaCl |