Search Thermo Fisher Scientific
您的实验遇到麻烦了?
我们致力于为您的成功保驾护航,助您的研究回到正轨。敬请针对常见问题查看我们的专家建议。
详见下文提到的相关问题。
您刚开始相关实验?
敬请访问我们的
以下列出了各种原因和我们提供的建议:
原因 | 建议 |
---|---|
第一链cDNA合成过程中出错 | 请采用优质RNA作为对照,验证第一链反应的效率。 |
存在RNase污染 | 向样品中添加对照RNA,以判定在第一链反应体系中是否存在RNase。您可在第一链反应体系中使用RNase抑制剂。 |
RNA出现多糖共沉淀 | 采用氯化锂沉淀RNA,以便去除多糖,详见Sambrook等人所述。 |
靶标mRNA含有较强的转录停顿因子 | 在第一链合成中,使用随机六聚体引物替代oligo(dT),提高温度,使用靠近靶标cDNA 3′末端的PCR引物。 |
PCR使用的第一链产物过少 | 在50 mL PCR反应之中,至多可使用10%的第一链反应产物 |
第一链合成时使用了基因特异性引物 | 可以试试其他的基因特异性引物,或者改用 oligo(dT)。请确保GSP为反义序列。 |
存在反转录酶抑制剂 | 可在第一链反应之前,通过对mRNA进行乙醇沉淀来去除抑制剂。可以使用70%(体积比)乙醇洗涤mRNA沉淀。注:反转录酶抑制剂包括SDS、EDAT、胍盐、甲酰胺、焦磷酸钠和亚精胺。 |
RNA已降解 | 确认使用高质量和完整的RNA。 |
退火温度过高 | 视必要降低温度和/或使用降落PCR。 |
Please see the following causes and suggestions:
原因 | 建议 |
---|---|
基因组DNA污染或者存在未知的剪切体 | 采用扩增级DNase I(货号18068015)预处理RNA。设计退火到内含子两侧的外显子序列的引物,或者退火到mRNA的外显子/外显子边界处的序列的引物,以便区分扩增的cDNA和潜在的污染物基因组DNA。如需检测产物是否来自于DNA,设置一组不进行反转录的RNA对照组进行PCR。 |
引物非特异性退火 | 改变PCR的退火条件。使用热启动PCR聚合酶。针对各种模板和引物组合优化镁离子浓度。 |
引物形成二聚体 | 设计3′ 端不含互补序列的引物。 |
cDNA得率低可能由不同的原因造成。以下列出了几条:
我们分析的原因和建议如下:
我们分析的原因和建议如下:
形成RACE PCR假象或者非特异性的PCR条带的原因可能有如下几条:
注:假象可能由于未处在最佳的PCR反应条件造成,此类情况可通过阴性对照PCR鉴定出来。
取10-20个克隆集落进行分析,以确认分离出了最长的转录本。很多基因并不仅含有一套转录起始位点,而是有多个转录起始位点,而且这些位点有时候只跨几个碱基,有些时候可能跨上百个甚至更多个碱基。对RACE产物进行克隆,同时分析多个克隆集落,可确保您能够检测出您的基因中的多种异质性转录起始位点。此外,您可能得到非全长基因转录本的PCR产物。之所以可能会获得非全长信使RNA的PCR产物,是因为:
以下为有助于获得最佳的实验结果的几点因素:
注:假象可能由于未处在最佳的PCR反应条件造成,此类情况可通过阴性对照PCR鉴定出来。
巢式PCR如不经过优化,可能不产生条带,生成单条或者几条条带,或者出现混杂的条带(拖尾)。拖尾或扩增失败是由RNA质量不佳、RLM-RACE使用的RNA内缺少靶标造成。请务必使用纯净、优质的RNA作为您的起始材料。
仅限研究用途,不得用于诊断操作。