バッテリーなどの高度で新しい材料の性能はその構造に大きく左右されます。電子顕微鏡やCTなどのイメージング技術は、さまざまなバッテリーコンポーネントの構造情報を複数のスケールで捕捉する効果的な方法です。その後、画像解析ソフトウェアが画像をデータに変換し、研究者が構造と性能の相関を定量的に解釈できるようにします。
マクロレベルでは、Thermo Scientific Avizoソフトウェアは製造プロセスの質の評価に使用できます。パッケージングを調査したり、ハンダ付け部位のチェックしたり、漏洩または空隙、および剥離を検出できるためです。また、経年変化を検査したり、フォイル、陽極、陰極の形態的変化やコアの漏出を調査できます。
顕微鏡レベルでは、Avizoソフトウェアを使用して、電極やセパレーターの空隙構造の屈曲性や透過性を推定できます。そのため、電気化学的性能のシミュレーションにおいて効果的な伝送パラメーターを使用できます。三相境界(TPB)、位相分布、および結合性の定量は、電池の性能のより詳細な特性評価を可能にします。