モジュールデザインの採用で多様な実験に対応し、短時間で高精度のデータ解析を実現
2014年9月24日
世界的な科学サービス企業サーモフィッシャーサイエンティフィックの一員であるライフテクノロジーズジャパン株式会社(所在:東京都港区芝浦、代表取締役社長:デイル H.パターソン)は本日、再生医療研究での細胞評価、バイオマーカー発見やがん研究など、高度な細胞分析能力が必要となるライフサイエンス領域の研究者のニーズに柔軟に対応するために、データ精度を高めるとともに、現在市場にあるフローサイトメーターの約10倍*の解析速度を実現した次世代フローサイトメーターAttune NxT Acoustic Focusing Cytometer (アテューン・ネクスト・アコースティック・フォーカシング・サイトメーター、以下Attune NxT)を販売開始することを発表しました。
Attune NxTの開発にあたり、研究者たちからの声を集めたところ、従来のフローサイトサイトメーターでは精度と速度に関する妥協が必要であり、そのためさまざまな研究への応用が制約されているという声があがっていました。Attune NxTは、検出感度とスループットを高めるためにLife Technologiesが独自に提供する、レーザー検出システムを通過する細胞を整列させるアコースティックフォーカシングテクノロジーを採用しています。本テクノロジーによって検出部を通過する細胞に対する制御能力を高めるとともに、さらに高速かつ高精度な検体検出を実現し、これまで研究者が直面していた研究上の制約を取り除くことに寄与します。
さらにAttune NxTは、モジュール化した各ユニットを組み合わせることによって多様なバリエーションへと製品をカスタマイズできるモジュールデザインを採用しています。モジュールデザインによって検出用レーザーをシンプルな1系統から、より多くの解析を行うことのできる4系統まで容易に変更することができ、検体からの検出蛍光も最大14色まで拡張することが可能です。また、シンプルな流路系のデザインによって、細胞が詰まりにくい構造になっているため、従来機器に比べ、機器メンテナンスの必要性が低い構造を実現しています。高い細胞の検出能力と多機能性、簡便な操作性を備えつつも本製品は、実験ベンチに収まるベンチトップサイズを保つことによって、様々な規模の研究室において多岐にわたる研究分野の実験に対応する能力を備えています。
写真:Attune NxT Acoustic Focusing Cytometer
サーモフィッシャーサイエンティフィック、ライフサイエンスソリューションズ部門 バイスプレジデント 兼 ライフテクノロジーズジャパン代表取締役社長 デイル H.パターソン
「当社は、すべてのお客様が研究室の規模や予算、研究者の経験値に左右されることなく、Attune NxTの先進的なテクノロジーを新たな研究分野に応用していただき、科学的な発見が促進されることを目指しています。また、Attune NxTをアジア太平洋地域のなかで最初に日本のお客様にお届けすることによって、日本のお客様のニーズにお応えできることを大変嬉しく思っています。」
Attune NxT Acoustic Focusing Cytometerは研究用であり、診断行為への利用を意図したものではありません。
* Thermo Fisher Scientific調べ
Thermo Fisher Scientific (www.thermofisher.com) について
Thermo Fisher Scientific Inc. は、170億ドルの収益と世界50 ヵ国に50,000人の従業員を擁する、世界をリードする科学サービス企業です。私たちのミッションは、私たちの住む世界を「より健康で、より清潔な、より安全な場所」にするために、お客様へ製品・サービスを提供することです。私たちはお客様がライフサイエンス研究をさらに加速させ、分析における複雑な課題を解決し、臨床診断を向上させ、研究室の生産性を高めることを支援します。当社の 4つの強力なブランド、Thermo Scientific、Life Technologies、Fisher Scientific、Unity Lab Servicesは、革新的な技術、購入における利便性、包括的なサポートについて、他に類を見ない組み合わせをご提供します。
この製品に関するお問い合わせ:
ライフテクノロジーズジャパン株式会社
テクニカルサポートお客様窓口:TEL 0120-477-392
この件に関する報道関係者お問い合わせ先:
サーモフィッシャーサイエンティフィック
ライフサイエンスソリューションズ
井川 敦子
03-6832-9446
atsuko.igawa@thermofisher.com