MolecularMD社とSelah Genomics社が治験のデザインにOncomine Cancer Researchパネルを採用
同リリースは、Thermo Fisher Scientificが、2014年6月2日(米国現地時間)に発表したプレスリリースを日本語に翻訳再編集したものとなります。英文プレスリリースは、こちらをご参照ください。
英文タイトル:Contract Research Organizations To Adopt Ion Torrent Next-Generation Sequencing Platform
本資料の正式言語は英語であり、その内容・解釈については英語が優先します。
2014年6月5日
米国カリフォルニア州カールスバッド2014年6月2日- 分子診断のノウハウに関して業界をリードする医薬品開発業務受託機関(CRO)2社により、Life TechnologiesのIon TorrentシーケンサーとOncomine Cancer Researchパネルが使用されることが発表されました。
このがん研究用のパネルは包括的なマルチバイオマーカー探索用途であり、またDNAとRNAを同一ワークフロー上で分析することが可能なため、SNV、CNV、腫瘍抑制遺伝子、および融合遺伝子という腫瘍のドライバーとなり得る4つのクラスの変異すべての検出を並行して行うことができます。CROやそのパートナーである医薬品企業がこの新たなツールの活用することで、治験デザインをいままでより設定しやすくなることや、治験への患者登録のさらなる効率化をもたらす可能性が得られます。
MolecularMD社は、ブライアン・ダッカー氏(世界初の分子標的抗がん剤「グリベック」の主任臨床研究員)とシェリダン Gシュナイダー氏(ジェンザイム社およびアップステートバイオテクノロジー社の創設者)の両氏が2005年に設立し、がん治療薬開発の全サイクルにわたるスペシャリティ分子診断薬の開発および商業化を行っています。
Selah Genomics社は、ア―リステ―ジの医薬品開発、治験、許認可手続きプロセスに関わる臨床診断の専門企業であり、臨床現場の医師やヘルスケアプロバイダーによる患者の治療およびモニタリングを支援しています。
MolecularMD社 エグゼクティブバイスプレジデント兼CTOのグレン・ミラー氏
「Oncomine Cancer ResearchパネルはMolecularMD社の包括的なコンパニオン診断薬プログラムとオーダーメイド医療全般に進歩をもたらす貴重なツールだと考えています。Ion PGMプラットフォームをこの新しいパネルと組み合わせて活用することで、特定の遺伝子マーカー情報を医薬品や診断薬の許認可手続きに役立てることが可能となったり、バリアントからより幅広いデータの取得が可能なことから、新たな薬剤感受性に関する情報を得ることができるようになります。このOncomine Cancer Researchパネルの活用により、当社が世界中のバイオ医薬品業界に提供している幅広いサービスをさらに充実させることができます」と述べています。
Selah Genomics, Inc. CEOのマイケル・ボリック氏
「がん治療、特に肺がんにおいてバイオプシーから得られる検体量が限られてしまうことは、大きな課題となっています。そこで、DNAとRNAの同時分析が可能となれば、バイオプシーを繰り返し行う必要もなくなり、バイオマーカーの発見に必要なアーカイブ化された検体もより幅広く活用できるようになります。当社がパートナーである医薬品企業のために、汎用的なコンパニオン診断薬を開発する際にこの技術を活用したいと考えています」と述べています。
Oncomine Cancer Researchパネルでは、160種類の既知のがん遺伝子を同時に探索することができます。このパネルにはLife TechnologiesのIon AmpliSeqケミストリーが使用され、同ケミストリーでは、通常サンプル調整を行うにあたって困難なフォルマリン固定パラフィン包理組織のがん検体において、10ナノグラムからという極微量のDNAまたはRNA量での探索が可能となります。
Thermo Fisher、Life Sciences Solutionsオンコロジーストラテジー部門長ダン・ローズ (Ph.D.)
「Oncomine Cancer Researchパネルは、医薬品企業やトランスレーショナルリサーチコミュニティ、CROが長年にわたって信頼を寄せているがん遺伝子のデータベースOncomine Knowledgebaseの中から、エキスパートによってキュレーションされたデータで構成されています。世界最大級のがん遺伝子データベースと、シンプルで使いやすいIonシーケンシング技術の組み合わせにより、がん臨床研究に変革をもたらす企業としてさらなる貢献を続けてまいります」と述べています。
Thermo Fisher Scientific (www.thermofisher.com) について
Thermo Fisher Scientific Inc. は、170億ドルの収益と世界50 ヵ国に50,000人の従業員を擁する、世界をリードする科学サービス企業です。私たちのミッションは、私たちの住む世界を「より健康で、より清潔な、より安全な場所」にするために、お客様へ製品・サービスを提供することです。私たちはお客様がライフサイエンス研究をさらに加速させ、分析における複雑な課題を解決し、臨床診断を向上させ、研究室の生産性を高めることを支援します。当社の 4つの強力なブランド、Thermo Scientific、Life Technologies、Fisher Scientific、Unity Lab Servicesは、革新的な技術、購入における利便性、包括的なサポートについて、他に類を見ない組み合わせをご提供します。
この件に関する報道関係者お問い合わせ先:
サーモフィッシャーサイエンティフィック
ライフサイエンスソリューションズ
井川 敦子
03-6832-9446
atsuko.igawa@thermofisher.com