サーモフィッシャーサイエンティフィック、ライフサイエンス分野において 細胞分析の幅を広げる次世代分析プラットフォーム、 自動セルカウンターCountessII FLを発売
モジュールデザインの採用によってより多くのアプリケーションに対応
2014年9月16日
世界的な科学サービス企業サーモフィッシャーサイエンティフィックの一員であるライフテクノロジーズジャパン株式会社(所在:東京都港区芝浦、代表取締役社長:デイル H.パターソン)は、本日、従来のセルカウンターを超えた機能を求めるライフサイエンス分野の研究者に向けて、同一プラットフォーム上で実行可能なアプリケーションの種類が拡大され、モジュールデザインが採用された次世代のベンチトップ型自動セルカウンターのCountessII FL(カウンテス・ツー・エフエル)の日本発売を発表しました。
CountessII FLは、2008年に発売された当社の第1世代の自動セルカウンターの機能を基盤としてデザインされています。第1世代製品と同様にTrypan Blue染色と高度な画像分析アルゴリズムを使い、正確な細胞数と生存率のカウントを自社従来製品の約3倍の早さ*1 のおよそ十秒で実施します。
市販されているセルカウンターの大半は緑色と赤色の蛍光タンパク(GFP/RFP)チャンネルのみに対応していますが、CountessII FLは明視野およびオプションで選択できる2つの蛍光チャンネル、計3つのチャンネルに対応しているため、複数のパラメーターを同時に分析することが可能です。最先端の光学系と画像分析を用いることで、細胞懸濁液(さいぼうけんだくえき)の細胞数の計測、蛍光タンパク発現、アポトーシス、細胞生存率等の分析を行います。
CountessII FLは研究に柔軟に対応するシステムであることを主眼として設計されており、蛍光ユニットとして13種類を超える蛍光色を選択できるEVOS Light Cubeが使用されています。また、本製品は様々な研究室のニーズにお応えできるよう、製品価格を抑えるとともに、消耗品コストを抑えることを目的とした再利用可能なグラスチャンバースライドおよび操作とクリーニングが容易な使い捨てスライドのいずれにも対応しています。さらに、モジュールデザインを採用していることで、研究に対するニーズが拡大した場合には、いつでもCountessII FLを明視野カウンター(Light Cubeなし)からEVOS Light Cubeを使用したマルチアプリケーション蛍光システムにアップグレードすることが可能です。
写真:自動セルカウンター CountessII FL
サーモフィッシャーサイエンティフィック、ライフサイエンスソリューションズ部門 バイスプレジデント 兼 ライフテクノロジーズジャパン代表取締役社長のデイル H.パターソン
「本製品の開発において、当社はお客様の研究ニーズの拡大と共に成長し、また予算面においても柔軟にも対応できる革新的な細胞分析ツールを提供することを目指しました。 CountessII FLの発売により、1台の機器で複数のアプリケーションに対応し、コストを抑えながら研究を進めることのできるプラットフォームをお客様に提供することができるようになり、大変嬉しく思います。」
なお、当社ではさまざまな研究室のニーズに対応すべく、CountessII FLと同等の計測精度と速度を有しながら、蛍光測定機能の追加機能のない、使い捨てスライド専用モデルのCountessIIも同時発売いたします。
*1 Thermo Fisher Scientific調べ
CountessII FL 自動セルカウンターは研究用であり、動物およびヒトの治療や診断への利用を意図したものではありません。
Thermo Fisher Scientific (www.thermofisher.com) について
Thermo Fisher Scientific Inc. は、170億ドルの収益と世界50 ヵ国に50,000人の従業員を擁する、世界をリードする科学サービス企業です。私たちのミッションは、私たちの住む世界を「より健康で、より清潔な、より安全な場所」にするために、お客様へ製品・サービスを提供することです。私たちはお客様がライフサイエンス研究をさらに加速させ、分析における複雑な課題を解決し、臨床診断を向上させ、研究室の生産性を高めることを支援します。当社の 4つの強力なブランド、Thermo Scientific、Life Technologies、Fisher Scientific、Unity Lab Servicesは、革新的な技術、購入における利便性、包括的なサポートについて、他に類を見ない組み合わせをご提供します。
この製品に関するお問い合わせ:
ライフテクノロジーズジャパン株式会社
テクニカルサポートお客様窓口:TEL 0120-477-392
この件に関する報道関係者お問い合わせ先:
サーモフィッシャーサイエンティフィック
ライフサイエンスソリューションズ
井川 敦子
03-6832-9446
atsuko.igawa@thermofisher.com