米サーモフィッシャーサイエンティフィック、 Ion Torrent AmpliSeq RNA Fusion Lung Cancer Research Panelの提供を開始
近畿大学からの参画を含む国際コンソーシアムが検証した肺がんに焦点をあてた研究用RNAパネル発売
同リリースは、Thermo Fisher Scientificが、2015年1 月13日(米国現地時間)に発表したプレスリリースを日本語に翻訳再編集したものとなります。
英文プレスリリースは、こちらをご参照ください。
英文タイトル:Thermo Fisher Scientific Launches Ion Torrent AmpliSeq RNA Fusion Lung Cancer Research Panel
本資料の正式言語は英語であり、その内容・解釈については英語が優先します。
2015年1月23日
米国カリフォルニア州サンディエゴ2015年1月13日 - 米Thermo Fisher Scientificは、臨床研究を目的とした融合転写物のターゲテッドシーケンス(標的配列の決定)を可能にする、次世代シーケンス(NGS)をプラットフォームとしたRNAパネルとワークフローであるIon Torrent AmpliSeq RNA Fusion Lung Cancer Research Panelの提供を開始したと発表しました。
本製品では肺がんに伴う70 ALK、RET、ROS1、およびNTRK1融合転写物、ならびに5’と3’ ALK遺伝子発現の配列を同時に決定することができます。なお、本RNAパネルは近畿大学医学部ゲノム生物学教室の西尾和人教授を含む、世界10か国から長年にわたって結腸がんと肺がん研究にNGSテクノロジーを導入している臨床研究者が参画するOncoNetwork Consortiumによって検証されています。
このIon Torrent AmpliSeq技術を基盤とするNGSによる融合検出のワークフローは、ホルマリン固定したパラフィン包埋(FFPE)組織由来のRNAをわずか10ナノグラムしか必要とせず、使いやすさと高度な処理速度を達成するよう設計されています。オンコロジー領域では遺伝子転座の重要性が高まってきているなか、Ion Torrent AmpliSeq RNA Fusion Lung Cancer Research Panel iおよび発売中のDNAパネルであるIon Torrent AmpliSeq Colon and Lung Cancer Research Panel v2iiとを併用することにより、非常に大きな制約を伴う肺組織のFFPE組織や微小針による吸引検体であっても、すべての突然変異の情報を得ることが可能となります 。
イタリア、アヴェッリーノのCentro Ricerche Oncologiche Mercogliano 薬理ゲノム研究室長であるニコラ・ノルマノ氏は、「これら2つのパネルによって、量が限られた保存腫瘍検体からも、肺がんに関わる主な変異を検討するための手段がついに実現しました」と述べています。
本製品のアプローチは、複数の検査を順次行う場合の検体の消費やリスクと共に、FISHなど他の融合検出手段に伴う検査室での複雑な作業を軽減します。ターゲテッドシーケンスの手法とFISH、ICH、およびqPCRを含む従来の融合検出法との間には高い一致が確認されています。融合遺伝子ジャンクション部位に集中して配列決定を行うことにより、情報を多く含む領域での配列決定をさらに深め、それによって検出感度をより高めることが可能となります。本アプリケーションはIon Reporterソフトウェアと一体化され、融合遺伝子を分類するための使いやすいレポートおよび視覚化ツールが含まれています。
Thermo Fisher Scientific, Life Science Solutions部門プレジデントであるマーク・スティーブンソンは、「Ion Torrent AmpliSeq RNA Fusion Lung Cancer Research Panelの発売は、臨床およびトランスレーショナル研究をさらに発展させるため、オンコロジー分野に新しい画期的なアプリケーションを提供しようとする弊社の取り組みを象徴するものです」と述べています。
Thermo Fisher Scientific (www.thermofisher.com) について
Thermo Fisher Scientific Inc. (NYSE:TMO) は、170億ドルの収益と世界50 ヵ国に 50,000 人の従業員を擁する、世界をリードする科学サービス企業です。私たちのミッションは、私たちの住む世界を「より健康で、より清潔な、より安全な場所」にするために、お客様へ製品・サービスを提供することです。私たちはお客様がライフサイエンス研究をさらに加速させ、分析における複雑な課題を解決し、臨床診断を向上させ、研究室の生産性を高めることを支援します。当社の 4 つの強力なブランド、Thermo Scientific、Life Technologies、Fisher Scientific、Unity Lab Servicesは、革新的な技術、購入における利便性、包括的なサポートについて、他に類を見ない組み合わせをご提供します。
この件に関する報道関係者お問い合わせ先:
サーモフィッシャーサイエンティフィック
ライフサイエンスソリューションズ
井川 敦子
03-6832-9446
atsuko.igawa@thermofisher.com