【お知らせ】Chromeleon7とMicrosoft .Net Framework4.6が共存した場合の不具合について
2016年2月22日
2016年2月9日 (米国時間)、Windows Updateに登録された53個のうちの内、「KB3102433 / Microsoft .NET Framework 4.6.1 for Windows7」が適用されたPC環境では、Chromeleon 7.2シリーズにおいて正しく動作しない現象が確認されています。
「KB3102433 / Microsoft .NET Framework 4.6.1 for Windows7」は、自動ではアップデートされません。
Chromeleon7.2をご使用のPCには、「Microsoft .NET Framework 4.6.1 for Windows 7」のインストール(Windows Update)はお控えいただきますようお願いいたします。
対象製品
Chromeleon 7.2、Chromeleon 7.2 SR1、Chromeleon7.2 SR2
(Chromeleon 7.1シリーズには影響はありません)
(バージョンの確認方法)
Chromeleonコンソールを開き、[ヘルプ]メニューで[Chromeleonバージョン情報]をクリックします。
例Thermo Scientific Dionex ChromeleonTM7 バージョン 7.2.2.
対象バージョン:7.2.0、7.2.1、7.2.2
(症状)
Microsoft .NET Framework 4.6.1をインストールした直後より、Chromeleonが起動しなくなる。
(インストールした場合の対応)
現時点では、Microsoft .NET Framework 4.6.1とChromeleon7.2のアンインストール後に、Chromeleon7.2を再インストールする方法となります。(分析データを失うことがあります)
(今後の対応)
Microsoft .NET Framework 4.6.1に対応する修正プログラムは、現在準備中です。
* WindowsおよびWindows7は米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。
本件につきましてご不明な点がございましたら、下記のお問い合わせ先までご連絡ください。
フリーコール 0120-753-670
営業時間 9:00 ~ 17:30 (土日祝・年末年始を除く)