2017年1月11日
Thermo Scientific™ Nunc™ ディスポーザブルピペットがNewデザインになって新登場です。サイズバリエーションや包装オプションを選択でき、高品質なピペットをご提供いたします。 Newディスポーザブルピペットで、従来品よりもさらに使いやすく、コンタミネーションリスクを抑制した製品です。
特長
- 3種類の包装形態
- ディスポーザブルピペットII :紙ープラスチック ピーリング個包装
- ディスポーザブルピペットI:プラスチック ピーリング個包装
- ディスポーザブルピペットI:プラスチックバルク包装
- 各サイズは国際カラーコードで容量認識が容易
- PETフィルター採用により、コンタミネーションリスクを低減
- 先端部が本体と一体成型(25mL及び50mLを除く)
- マイナス目盛付
- アダプター部が透明でマイナス目盛利用が容易
- ディスポーザブルピペットIのプラスチックピール包装は分別廃棄不要
- ピペットI/IIいずれも個包装にロットNo.と有効期限記載
(プラスチックバルク包装は除く)
仕様
- ウルトラクリア100%ポリスチレン製
- 容量精度:±1%以内(1mL、2mLは±2%以内)
- パイロジェンフリー
- 滅菌保証レベル:SAL10-6
- 細胞無毒性
- DNase/RNaseフリー、Human DNAフリー
ディスポーザブルピペットII(紙+プラスチックピーリング個包装)
カタログNo. | 製品名 | 容量 (mL) | 目盛 (mL) | マイナス目盛 (mL) | カラーコード | 材質 | 包装 (個x包) | 価格 (税抜) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
170353N | ディスポピペットII 1ml | 1 | 0.01 | 0.2 | イエロー | PS | 1×200×5 | ¥47,000 |
170354N | ディスポピペットII 2ml | 2 | 0.02 | 0.8 | グリーン | PS | 1×125×4 | ¥26,000 |
170355N | ディスポピペットII 5ml | 5 | 0.1 | 3.0 | ブルー | PS | 1×100×2 | ¥16,800 |
170356N | ディスポピペットII 10ml | 10 | 0.1 | 3.0 | オレンジ | PS | 1×100×2 | ¥18,400 |
170357N | ディスポピペットII 25ml | 25 | 0.2 | 9.0 | レッド | PS | 1×50×4 | ¥25,200 |
170358N | ディスポピペットII 50ml | 50 | 0.5 | 6.0 | パープル | PS | 1×50×2 | ¥32,900 |
ディスポーザブルピペットI(プラスチックピーリング個包装)
カタログNo. | 製品名 | 容量 (mL) | 目盛 (mL) | マイナス目盛 (mL) | カラーコード | 材質 | 包装 (個x包) | 価格 (税抜) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
170364N | ディスポピペットI 1ml | 1 | 0.01 | 0.2 | イエロー | PS | 1×200×5 | ¥47,000 |
170365N | ディスポピペット I 2ml | 2 | 0.02 | 0.8 | グリーン | PS | 1×125×4 | ¥26,000 |
170366N | ディスポピペット I 5ml | 5 | 0.1 | 3.0 | ブルー | PS | 1×100×2 | ¥16,800 |
170367N | ディスポピペット I 10ml | 10 | 0.1 | 3.0 | オレンジ | PS | 1×100×2 | ¥18,400 |
170368N | ディスポピペット I 25ml | 25 | 0.2 | 9.0 | レッド | PS | 1×50×4 | ¥25,200 |
170369N | ディスポピペット I 50ml | 50 | 0.5 | 6.0 | パープル | PS | 1×50×2 | ¥32,900 |
ディスポーザブルピペットI(プラスチックバルク包装)
カタログ No. | 製品名 | 容量 (mL) | 目盛 (mL) | マイナス 目盛 (mL) | カラー コード | 材質 | 包装 (個x包) | 価格 (税抜) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
170371N | ディスポピペットI 1ml | 1 | 0.01 | 0.2 | イエロー | PS | 50×20 | ¥37,000 |
170372N | ディスポピペット I 2ml バルク | 2 | 0.02 | 0.8 | グリーン | PS | 50×10 | ¥21,000 |
170373N | ディスポピペット I 5ml バルク | 5 | 0.1 | 3.0 | ブルー | PS | 50×4 | ¥13,600 |
170374N | ディスポピペット I 10ml バルク | 10 | 0.1 | 3.0 | オレンジ | PS | 50×4 | ¥14,800 |
170375N | ディスポピペット I 25ml バルク | 25 | 0.2 | 9.0 | レッド | PS | 25×8 | ¥20,000 |
170376N | ディスポピペット I 50ml バルク | 50 | 0.5 | 6.0 | パープル | PS | 25×4 | ¥28,900 |
※当ページに記載している情報は、発表日時点のものです。