【プレスリリース】サーモフィッシャーサイエンティフィック、汎用性の高い次世代シーケンサIon GeneStudio S5 シリーズを日本市場にて新発売
プレスリリース
2018年4月16日
サーモフィッシャーサイエンティフィック ジャパングループ
報道関係各位
サーモフィッシャーサイエンティフィック、
汎用性の高い次世代シーケンサIon GeneStudio S5 シリーズを日本市場にて新発売
サーモフィッシャーサイエンティフィック ジャパングループは、新しいベンチトップ型次世代シーケンサ(NGS) Ion GeneStudio S5 シリーズを日本市場にて販売開始しました。本システムは、新たに発売されたIon 550 Chipを含む5種類のIon S5 Chipにより、他に例を見ないフレキシビリティとスケーラビリティを実現し、1台のプラットフォームで幅広い実験に対応します。また、さまざまな研究アプリケーションにおいて、プロジェクトの規模を問わず、サンプルあたりのコストを安価に抑えることができます。
Ion GeneStudio S5 シリーズ
Ion GeneStudio S5 シリーズ
Ion GeneStudio S5 シリーズは、最高レベルのダイナミックレンジと600bpまでのリード長を実現し、がん研究、遺伝性疾患、微生物、感染症アプリケーションなどさまざまな分野において、より高い費用対効果をもたらし、実験を強力にサポートします。フレキシブルなチップフォーマットにより、Ion GeneStudio S5 プラットフォームは、データ解析も含め1日で2回のシーケンシングランを可能とし、2百万~2億6千万のリード数、0.5 Gb~50 Gb のスループットを提供します。
「当施設では、エクソームや全ゲノム研究のサンプルの多くは外注されています。私たちの元へ依頼されるのは、特定の疾病分野向けカスタム遺伝子パネルなどで、スピードとフレキシビリティが求められます。このシステムは、現在入手できる市販品の中でもっとも洗練されたワークフローを提供してくれます。広範なアプリケーションに対応し、競争力のあるコストを保ちながら、最短のターンアラウンドタイムでデータを供給することができます」と、コペンハーゲン大学病院 Rigshospitalet、Juliane Marie Centre、分子遺伝子学研究室のラボラトリーディレクターであるMorten Dunoe(モーテン・ドゥノイ)氏は述べています。
Ion GeneStudio S5 シリーズのフレキシビリティの理由は、それぞれのプロジェクトで必要とされるスループット要件に合わせて、シーケンサを買い替えることなく、適切なIon S5 チップを選択するだけで対応できる点にあります。用途に応じて選択可能なチップによって、サンプルをプールするために実験を遅らせることなく、必要なだけコスト効率よくサンプルを処理することができます。
一例として、本システムの選択可能なチップは、さらに充実した当社のIon AmpliSeq On-Demand Panels においてそのメリットを発揮します。このパネルは、遺伝性疾患研究において重要な、5,000もの高度に最適化された遺伝子ターゲットの中からカスタムデザインが可能なパネルです。 疾病分野ごとにまとめられたテスト済みの遺伝子を選択し、そのカスタムパネルのサイズに合わせて適切なIon S5 チップを容易に選択できるため、最大限のスループット、スピード、コスト効率を得ることができます。
Ion GeneStudio S5 シリーズのラインアップには、Ion GeneStudio S5、Ion GeneStudio S5 PlusそしてIon GeneStudio S5 Prime があります。アップグレードも容易に可能で、スピード、スループット、スケーラビリティもさらに向上しています。複数ターゲットを同時に増幅するIon AmpliSeq テクノロジー、自動でライブラリ作製とテンプレート調製を行うIon Chef システム、ダウンストリームの Ion Torrent バイオインフォマティクスおよびレポーティングツールとともに、シームレスなシーケンシングワークフローを提供します。
リキッドバイオプシーおよびイムノオンコロジー向けに拡張されたOncomine ポートフォリオのアッセイと組み合わせることで、Ion GeneStudio S5 シリーズのシーケンサは、研究から前臨床までの幅広いアプリケーションにおいて、業界でもっとも包括的なエンドツーエンドのオンコロジーソリューションを1台のプラットフォームで実現します。
当社クリニカルネクストジェネレーションシーケンシング&オンコロジー プロダクトマネジメント バイスプレジデントのAndy Felton(アンディ・フェルトン) は次のように述べています。「Ion GeneStudio S5 シリーズとシーケンシングチップの幅広い選択肢によって、市場に出ているベンチトップ型シーケンサの中で、お客様には最も柔軟にNGSを用いたターゲットシーケンス実験をデザインしていただくことができます。4,000を超える査読付き論文での引用や、全国的な臨床試験への採用に裏打ちされたプラットフォームに基づく、最新シリーズのシーケンサをお届けできることを誇りに思っています」
Ion GeneStudio S5 シリーズについてのより詳細な情報は、以下のサイトからご覧いただけます:
https://www.thermofisher.com/jp/ja/home/life-science/sequencing/next-generation-sequencing/ion-torrent-next-generation-sequencing-workflow/ion-torrent-next-generation-sequencing-run-sequence/ion-s5-ngs-targeted-sequencing.html
Ion GeneStudio S5 シリーズシステムおよび Ion 550 チップは研究用にのみ使用できます。診断目的およびその手続上での使用はできません。
サーモフィッシャーサイエンティフィック インコーポレイテッドについて
サーモフィッシャーサイエンティフィック インコーポレイテッド(本社:米国マサチューセッツ州ウォルサム、NYSE:TMO)は、200億ドルの収益と世界中に70,000人を超える従業員を擁する、世界をリードする科学サービス企業です。私たちのミッションは、私たちの住む世界を「より健康で、より清潔、より安全な場所」にするために、お客様へ製品・サービスを提供することです。私たちはお客様がライフサイエンス研究をさらに加速させ、分析における複雑な課題を解決し、臨床診断を向上させ、研究室の生産性を高めることを支援します。当社の強力なブランドである、Thermo Scientific、Applied Biosystems、Invitrogen、Fisher Scientific、Unity Lab Servicesブランドは、革新的な技術、購入における利便性、包括的なサービスについて、他に類を見ない組み合わせを提供します。
URL:https://www.thermofisher.com
このリリース内容に関するお問い合わせ先
サーモフィッシャーサイエンティフィック ジャパングループ 広報 遠山(とおやま)
電話: 03-6832-9360
URL: https://www.thermofisher.com
E-mail: Press.jp@thermofisher.com