Search Thermo Fisher Scientific
2022年4月11日
医療関係者各位
サーモフィッシャーサイエンティフィック
ライフテクノロジーズジャパン株式会社
遺伝子解析ソリューション事業部長 千葉明広
オンコマインDx Target Test マルチ CDxシステム(以下、「ODxTT」)は、非小細胞肺がんについては、EGFR遺伝子変異、ALK融合遺伝子、ROS1融合遺伝子、BRAF V600E変異に加え、RET融合遺伝子に対するコンパニオン診断システムとして製造販売承認事項一部変更の承認を取得し、2021年12月1日付けで保険適用されております。
この度、ODxTT(非小細胞肺がん)につきまして、以下の変更を行いましたので報告いたします。
現在までRET融合遺伝子の検出結果につきましては、暫定的にODxTTレポートの参考情報をCDx情報として活用いただいておりましたが、この度、RET融合遺伝子検出結果についても、CDx情報として報告可能となりました。
なお、2022年3月7日付で、ODxTTのCDx対象として追加された「ブリグチニブ」につきましては、引き続き、ODxTTのALK-CDx結果を活用いただきますよう、お願いいたします(現在、変更対応中)。
ODxTTレポートに、以下のCDx報告対象となるRET融合遺伝子を追加いたしました。
既にCDxとしての薬事承認を取得していたものの、現在まで報告対象となっていなかったアイソフォーム | CCDC6-RET.C8R12 |
KIF5B-RET.K16R12.COSF1230 | |
新たに薬事承認対象として追加されたアイソフォーム | KIF5B-RET.K18R12 |
KIF5B-RET.K23R11 | |
KIF5B-RET.K23R11mid | |
KIF5B-RET.K24R10 |
2021年2月18日に「オンコマイン Dx Target Test マルチ CDxシステム用試薬の供給再開に関するお知らせ」
https://www.thermofisher.com/jp/ja/home/about-us/news-gallery/release/2021/news021821.html
にてご案内のとおり、参考情報(薬事承認を得ているCDx以外の情報)のうち、以下の5遺伝子については、出荷前クオリティチェックにて当社の規格を満たさないものが確認されたため、以降、当該遺伝子情報については参照しないようお願いしておりました。
この度、この5遺伝子の扱いにつき当局に現状などの報告を行った結果、参考情報として参照していただくことが可能となりました。
以下の参考情報の対象バリアントの追加を行いました。
以上
サーモフィッシャーサイエンティフィック
ライフテクノロジーズジャパン株式会社
東京都港区芝浦4丁目2番8号住友不動産三田ツインビル東館
テクニカルサポート 電話番号0120-477-392
メールアドレス jptech@thermofisher.com
なお、今回の仕様変更対応に伴う具体的な結果返却のタイミングにつきましては、依頼先の検査会社様へお問い合わせいただきますようお願いいたします。