Search Thermo Fisher Scientific
診断、治療法、およびライフサイエンスソリューションを開発するには、研究を推進し、臨床検査を向上させ、患者の転帰を改善するために、革新し続ける必要があります。これらのブレークスルーの背後にある科学と同様に重要なのは、それらを確実に市場に投入するために必要な供給パートナーシップです。当社はグローバル製造ネットワークと、13,000を超える高品質な製品、および経験豊富な業界専門家チームにより、お客様をサポートします。
当社の経験豊富な設計エンジニア、高度なポリマーサイエンスおよび質の高い製造プロセスが、お客様のキットやコンポーネントに最適な製品を提供します。
|
経験豊富な専門チーム
幅広い製品とサービス
生産能力
当社はライフサイエンスをサポートするため、探索を可能にし、重要な材料を保護し、プロセスのワークフローを簡素化するのに必要不可欠な製品を提供しています。
診断
診断キットの開発およびスケールアップに関して、当社はポイントオブケアからハイスループット検査プラットフォームまで、幅広いワークフローをサポートしています。
検査キットのコンポーネントや、培地の保存、化学薬品の輸送や、検査プラットフォームを共有するためのコンポーネントが必要な場合でも、当社はお客様のニーズに合ったオプションを提供しています。
サンプルの請求 ›
バーチャルキットツアー
バーチャルキットツアーで、もっとも一般的な診断キットの一部をご覧ください。 ここでは、利用可能な製品や特長インタラクティブに確認できます。
バーチャルキットソリューションを見る ›
研究から商用化まで、当社は必要不可欠なプラスチック製品ニーズをサポートします。当社のお客様の成功例を以下でご確認ください。
インフルエンザウイルスの迅速検査の実現
インフルエンザシーズンの大量の需要に対応する柔軟な製造サポート。
当社のオンライン選択ツールを使用して、製品の検索や特定ができます。
*「液漏れ防止構造」という用語は、次の基準に適合するThermo Scientific Nalgene製品に適用されます:a)ボトル/フラスコ/ロートのキャップシステム(キャップ径が100 mm未満)は、水を充填してから反転させた状態で2 psigの空気圧で2分間放置した後に水漏れが見られないこと。b)ボトル/ロート/フラスコのキャップシステム(キャップ径100 mm以上)は、水を充填してから15分間反転させた状態で保持した後に水漏れが見られないこと。注:これらのテストは、他の溶液を使用すると同じテスト結果とならないことがあります。安全にご使用いただくために、ご使用になる前に、必ず使用条件下でテストしてください。Thermo Scientific Nalgene製品は、対応するNalgeneキャップとの併用時に常温・常圧条件下での液漏防止構造になっています。