Search Thermo Fisher Scientific
多目的に使用できるGibco CTS Rotea Counterflow Centrifugation Systemは、細胞治療製品の開発および製造システムにおいて卓越した柔軟性を提供します。この汎用性の高いシステムは、実績のあるカウンターフロー・遠心分離法により、CAR-T細胞療法や幹細胞療法、PBMC分離などの幅広い細胞処理アプリケーションに対応します。
CTS Roteaシステムは、コンパクトで幅広い用途に対応する機器、滅菌済みのシングルユースキット、直感的で視覚的かつカスタマイズ可能なソフトウェアで構成されています。これらを組み合わせた閉鎖系システムは、卓越した細胞回収率を実現し、インプット量とアウトプット量には柔軟性があり、ハイスループットに処理することを可能にしました。細胞の分離や濃縮、洗浄、バッファー交換、凍結保存など、ワークフローのさまざまなプロセスに最適です。高度に濃縮されたアウトプット(最小容量 5 mL)には、バッファー量やキャリーオーバーがほとんど含まれていないため、自家細胞療法のアプリケーションに最適です。コンパクトな設置面積、プロセスの柔軟性、そして閉鎖系の流路により、研究ステージから商業生産に至るまで、お客様のプロセスに合わせてシームレスにスケールアップすることができます。
研究用または細胞、遺伝子あるいは組織を使用した製品の製造に使用できます。