獣医学診断ラボの特定のニーズに合わせて構築されたマスターミックスソリューション
PCR検査結果の価値は、信頼できる試薬で決まります。そのため当社は、お客様にとって最も重要な動物病原体ターゲットを特定できるよう酵素を最適化しています。
当社は、難しいPCR阻害物質が存在するような困難な動物サンプルを用いた場合でも、堅牢で一貫した性能を有する試薬を徹底的に開発してきました。
お客様のニーズがシンプルであっても複雑であっても、PCR検査を開始される方でも長年アッセイを設計されてきた方でも、当社の使いやすいマスターミックスを用いれば、お客様が結果に自信をもつことができるでしょう。
Fast-cycling multiplex one-step RT-PCRマスターミックス
トップに戻る
Applied Biosystems VetMAX Fast Multiplex Master Mixは、高速サイクリングに適合し、阻害物質を含む動物サンプル用に最適化された高感度マスターミックスです。
利点
- 高速サイクリング(<50分のサーマルサイクルランタイム)に対応
- さまざまなアッセイおよび複雑性(RNA、DNA、シングルプレックス、マルチプレックス)に適合
- 糞便、環境、血液、牛乳や口腔液など、さまざまなサンプルに含有する阻害剤に対する耐性
- 使いやすい単一チューブフォーマット
組成
VetMAX Fast Multiplexマスターミックスには以下が含まれます:
- 高いcDNA収量を実現する濃縮M-MLV RT
- 優れた特異性と感度を提供する濃縮UltraPureホットスタートDNAポリメラーゼ
- 高速サイクリングに最適化された2X RT-PCRバッファー(阻害剤耐性のあるマルチプレックス対応逆転写反応およびPCR反応用)
- 標準化および正確なデータ分析のための内部リファレンスとして使用される、Invitrogen ROX色素
性能
VetMAX Fast Multiplex Master Mix(ROXを使用)は、高速サイクリングおよびマルチプレックスアッセイに対応したマスターミックスで、マルチプレックス反応性、感度、および阻害剤耐性が向上しています。結果取得までの時間を短縮させると同時に、高次のマルチプレックス反応性と阻害剤耐性を強化します。そのため、サンプルタイプにかかわらず、1回の反応で最大4つのターゲットを分析できます。単一チューブフォーマットで作業時間を節約できるため、アッセイとサンプルを追加してすぐに分析を開始します。
One-step RT-PCR master mix
トップに戻る
Applied Biosystems AgPath-ID One-Step RT-PCR Kitは、経済的ですぐに使用できる、RNAターゲット増幅用の高品質マスターミックスです。このキットは、動物サンプルにしばしば存在するPCR阻害剤の存在下でも、RNAターゲットを高感度かつ確実に増幅するようデザインされています。
利点
- 一貫性があり、確実な増幅で、信頼できる結果を提供
- シンプルで、単一チューブ、ワンステップ反応により取扱を最小限にでき、クロスコンタミのリスクを低減
- 難しいサンプル由来の遺伝子増幅用オプション試薬としてDetection Enhancerを提供
構成
- 25x RT-PCR Enzyme Mixには、ArrayScript Reverse Transcriptase(cDNA収量の高い変異M-MLV RT)と、優れた特異性と感度を提供する超高純度のHot-Start DNAポリメラーゼを付属
- 効率的で確実な逆転写反応およびPCRを実現するため、2X RT-PCRバッファーを最適化標準化および正確なデータ分析のための内部リファレンスとしてROX色素を付属
- 高GC含有テンプレートや固い二次構造を持つテンプレートを増幅するため、オプション試薬としてDetection Enhancerを付属
Multiplex one-step RT-PCRマスターミックス
トップに戻る
Applied Biosystems Path-ID Multiplex One-Step RT-PCR Kitは、RNA病原体を標的とする獣医ラボ向けに最適化された、高感度で便利なマスターミックスです。Path-ID Multiplex One-Step RT-PCR Kitは、動物性病原体RNAを高感度で堅牢な増幅、更にはマルチプレックス定量をシンプルなフォーマットで行えるように設計されています。
利点
- 最大4種類のターゲットを同時に増幅できるマルチプレックス増幅で、時間とコストを節約
- 低コピー数(20コピー)のターゲットを増幅するように最適化されており、困難なサンプルでも結果を取得
- 7ログを超えるインプット量を増幅でき、必要なときに堅牢な性能を提供
構成
- 高いcDNA収量を実現するM-MLV逆転写酵素と、優れた特異性と感度を提供する超高純度のホットスタートDNAポリメラーゼを含むマルチプレックス酵素ミックス
- 逆転写反応とPCRの両方から効率的で堅牢な結果を得るために最適化されたマルチプレックスRT-PCRバッファー標準化および正確なデータ分析のための内部リファレンスとしてROX色素を付属
高い信頼性でマルチプレックス
Applied Biosystems Path-ID qPCR Master Mixは、動物の病原体DNAの検出に使用される高感度のマスターミックスで、難しいqPCR阻害剤が存在する場合に最適化されています。Path-ID qPCR Master Mixは、動物の病原体DNAを便利なフォーマットで高感度かつ堅牢に増幅するように設計されています。
利点
- 7ログを超えるインプット量と25コピーまでのターゲット量を増幅できるため、信頼性と堅牢性に優れた性能を実現
- 阻害剤耐性により、難しいサンプルでも正確な結果を取得
- 広い温度範囲で安定した性能を発揮するため、反応のセットアップや試薬の保管が容易
構成
- 超高純度のホットスタートDNAポリメラーゼは、室温でのセットアップを可能にし、非特異的PCR産物を最小限に抑制
- PCR阻害物質の存在下で感度と機能性を向上させるために最適化されたバッファーとdNTP
- 標準化および正確なデータ分析のための内部リファレンスとしてROX色素を付属
利便性と性能
内部ポジティブコントロール(IPC)付きマスターミックス
トップに戻る
Applied Biosystems VetMAX-Plusマスターミックスソリューションは、含まれるXeno内部ポジティブコントール(IPC)の信頼性と利便性を高めながら、お客様が必要とする高感度で堅牢な性能を提供します。病原体検出ワークフローにIPCを使用することで、PCR阻害と真の標的陰性を区別できます。
利点
- Xeno IPCは、核酸精製の阻害と有効性に対する反応をモニターし、結果の信頼性を高めます
- 構成は、難しい動物由来RNA/DNA病原体の検出に最適化されています
- お客様独自のアプリケーションに合わせて、一連のマスターミックスオプション(RT-PCR、マルチプレックス、qPCR)をご利用いただけます
構成
VetMAX-Plus One-Step RT-PCRキット
- ArrayScript Reverse Transcriptase(cDNA高収量を可能にする変異M-MLV RT)を含む25x RT-PCR酵素ミックス、および優れた特異性と感度を提供する超高純度のホットスタートDNAポリメラーゼ
- 効率的で堅牢な逆転写およびPCRを実現する2 x RT-PCRバッファー標準化および正確なデータ分析のための内部リファレンスとしてROX色素を付属
- Xeno RNAコントロール
VetMAX-Plus Multiplex One-Step RT-PCRキット
- 高いcDNA収量を実現するM-MLV逆転写酵素と、優れた特異性と感度を提供する超高純度のホットスタートDNAポリメラーゼを含む10x Multiplex Enzyme Mix
- 効率的で堅牢な逆転写とPCRを実現する2倍のマルチプレックスRT-PCRバッファー標準化および正確なデータ分析のための内部リファレンスとしてROX色素を付属
- Xeno RNAコントロール
VetMAX-Plus qPCRマスターミックス
- 2 x qPCR Master Mixは、室温での反応セットアップを可能にし、非特異的PCR産物を最小限に抑える超高純度のホットスタートDNAポリメラーゼを付属
- PCR阻害物質の存在下での感度と機能性を向上させるために最適化されたバッファーとdNTP、および標準化と正確なデータ解析のための内部リファレンスとしてのROX色素を付属
- Xeno DNAコントロール
サーモフィッシャーサイエンティフィック関連製品に対応する動物衛生qPCR解析用ソリューションとして、 Applied Biosystems™ VeriVet ソフトウエアをご用意しています。
VeriVet ソフトウエアはアニマルヘルス製品に特化したリアルタイムPCRをセットアップ、解析するソフトウエアで、Applied Biosystems™ VetMAX™ リアルタイムPCRキットを使用したサンプルの解析に使用できます。以下のことが可能です。
- プレートレイアウトの作成
- テンプレートファイル(EDT file)を作成してリアルタイムPCR装置にインポート
- 実験結果の解析
デスクトップ型VeriVet ソフトウエアのダウンロードをご希望の場合、弊社までお問い合わせください。
また、VeriVet ソフトウエアをご利用いただくにあたり、VeriVet ソフトウエアの手引き(日本語)もご用意しました。英語版のマニュアルと併せてご利用ください。
ソフトウエアダウンロードについて問い合わせる ソフトウエアの手引きを入手する
私たちのビジョンは、家畜の健康問題をこれまでになく迅速かつ正確に診断し、動物の健康と生産性を向上させるための包括的なソリューションを提供することです。当社のマスターミックスソリューションの詳細については、製品パンフレットをダウンロードするか、製品担当者にお問い合わせください。
製品フライヤーを見る
4388643,4388644,AM1005,4387424,4387391,4442135,4442136,4442137,4415328,4415330,4415327, A57081, A57305, A57306, A57081, A57305, A57306