Search Thermo Fisher Scientific
口蹄疫(FMD)は伝染性の高いウイルス疾患で、あらゆる偶蹄類動物に感染し、世界中に蔓延しています。
このFMDウイルスはピコルナウイルス科アフトウイルス属に属しています。FMD ウイルスには、7つの血清型が存在します。O、A、C、SAT 1、SAT 2、SAT 3、Asia 1。どの血清型に感染しても、他の血清型に対する免疫は得られません。
感染した集団動物を処分したり、感染地域からの食肉輸出制限を行うなど、口蹄疫の存在は畜産業者にとって大きな経済的脅威となります。畜牛、ブタ、ヒツジ、ヤギが口蹄疫に感染しやすい動物です。
迅速かつ簡単な検査手順
高い感度と特異性
堅牢性と信頼性
The PrioCHECK FMDV non-structural (NS) and type-specific antibody ELISA kitsは、感染後や通常のサーベイランスにおいて残存 FMD ウイルスを検出するためのクロスチェック用の包括的なツールを提供します。
The PrioCHECK antibody ELISA kitsは、集団内の陽性動物の同定および集団状態のモニタリングに使用できます。
輸入動物は集団に加わる前に検査できるため、FMDがこの地域に拡がるリスクを最小限に抑えられます。流行地域からの輸入肉も同様に検査できます。
PrioCHECK FMDV NS ELISAは、ウイルスの高保存性 NS タンパク質の3AB抗原に対する抗体を検出します。 FMDウイルスのすべての血清型をコントロールするための独自のツールであり、ワクチン接種動物と非ワクチン動物を識別するために使用できます。
製品フライヤーを見る ›
PrioCHECK FMDV Type O、PrioCHECK FMDV Type A、およびPrioCHECK FMDV Type Asia 1キットは、特定のウイルス血清型を認識するためのELISAで、発生状況でのスクリーニングおよび確認に使用できます。
PrioCHECK FMD IPC 3ABC Kitは、FMDVワクチンの純度を測定するための、高速・高感度で費用対効果の高いツールです。これは、容量や組成に限らず、ワクチン-抗原バッチ中の3ABCタンパク質を検出および定量するために使用できるインプロセスコントロール(IPC)、ろ過補助化学発光免疫測定法(FAL-ELISA)です。
ご不明な点がありますか?
FMDソリューションに関する詳細情報をリクエストする ›
For Veterinary Use Only. For In Vitro Use Only. Regulatory requirements vary by country; products may not be available in your geographic area.