MF-FP-Mineral-Sampling-470x200
プロセス傾向をリアルタイムで追跡して対応
回収率を向上してコストを減らし、環境への適合を実現します。Thermo Scientific™ 冶金サンプリングシステムは、信頼性の高い正確なデータ供給し、プロセス制御システムへの重要な入力をします。これにより、プロセスを最適化し、大幅な節約が可能になり、収益を改善することができます。当社の分析およびサンプリングシステムは、どのような規模のプラントでも技術的制約に合うよう設計され、構成でき、所有コストを最低限に抑えます。
営業担当者へのお問い合わせ ›
関連する冶金サンプリングシステム
Thermo Scientific Anstat-230 は、重要なストリームの組成分析を分毎に行う専用の代表サンプラー兼元素分析器です。
Thermo Scientific DSA-200 ドライストリーム分析器は、鉱物砂の用途におけるドライストリームの正確な元素分析を行う機器です。
Thermo Scientific 重力供給サンプラーは、シンプルで費用効率の高いサンプルを生成を行う、マルチストリーム分析装置に代わる製品です。
Thermo Scientific GS Omni 分析器は、軽元素および重元素の複数スラリーストリームに対してリアルタイムで正確に元素分析を行います。
Thermo Scientific MSA マルチストリーム分析器は、最大 12 本のスラリーストリームに対して正確で費用効率の高い元素分析を行います。
Thermo Scientific SamStat-30 は、冶金計算用に完全なスラリーストリームの複合サンプルを周期的に提供します。
Thermo Scientific PSM-400MPX 粒径モニターは、最大 3 本の注入ストリームの粒径分析を行い、最大 5 種類の粒径を同時に測定します。
Thermo Scientific 圧力パイプサンプラーは、マルチストリーム分析器用のサンプルを生成するシンプルで費用効率の高い代替製品です。
Bulk-Weighing-Monitoring-Sampling-showcase-image-230x195
関連するバルク計量およびサンプリング製品
独立して、または主要抽出装置として使用可能な Thermo Scientific Ramsey™ モデル SWAX-7000 プライマリスイープ型サンプラーにより、サンプリングに柔軟性が得られます。
Thermo Scientific Ramsey シリーズ 14 精密ベルトスケールシステムは、政府および規制当局による認証を必要とする高精度用途または支払い基準用途向けに特別に設計されています。
濃度測定および密度測定の関連製品
使いやすく、高精度な非接触式 Thermo Scientific™ DensityPRO ゲージは、安全性を向上させ、資本コストを減らします。
非接触式の非侵襲的な Thermo Scientific™ PNF ポイントレベルスイッチは、信頼性が高く、堅牢で、コスト効果の高いオン/オフコントロールを実現します。
関連する鉱物採掘および選鉱の動画
クリーンソリューション
供給ソリューション
テーリングソリューション