ヘリウムボンベの寿命とコスト削減の評価
ヘリウムの供給不足の問題とコストの上昇は、GC-MS分析を利用する分析ラボに大きな影響を与えています。キャリアガスとしてヘリウムと水素のいずれを使用する場合であっても、Thermo Scientific He-Saver-H2Saferインジェクターを利用することで、コストの削減と分析目標の達成が同時にもたらされます。コスト削減がどの程度になるかを計算してみましょう。
HeSaver-H2Safer
ヘリウムガス消費量の削減の必要性を感じていますか?HeSaver-H2Saferを利用すると、ヘリウムボンベの寿命を数カ月から数年へと延長することができます。あるいはキャリアガスを水素に移行する準備が整っている場合でも、HeSaver-H2Saferでは水素をより安全に使用することができ、環境中への水素の放出がなく、水素センサーの設置も不要です。
HeSaver-H2Saferの詳細を見る(英語)›
ヘリウムのコスト上昇と供給の課題を軽減するための期間限定の特典です。
GC-MS分析に用いるヘリウム消費量の削減、あるいは入手しやすいガスへの移行が可能です。期間限定で、ご使用中のSSLインジェクターをHeSaver-H2Saferインジェクターへ無料でアップグレードでき、新しいGC-MSまたはGC-MS/MSを利用できます。分析能力の最先端を維持しつつ、キャリアガスの消費量削減によるコスト削減を実現します。
アップグレードについてのお問い合わせはこちら
コストの削減とヘリウムボンベの寿命を計算
キャリアガスとしてヘリウムと水素のいずれを使用している場合であっても、HeSaver-H2Saferインジェクターによるコスト削減を試算することができます。
シミュレーションはこちら(英語)
Gas conservation when using helium or hydrogen as GC carrier gas
GCキャリアガスにヘリウムまたは水素を用いる場合の使用ガス量の節約
HeSaver-H2Saferテクノロジーは、キャリアガスの総流量を制限することによって、ヘリウムまたは水素の消費量を削減します。
  • ヘリウムユーザーの場合:ボンベの寿命を大幅に延長することで、ヘリウム不足の懸念を解消し、運用コストを削減します。
  • 水素ユーザーの場合:より安全な環境を確保し、高温SSLインジェクターでのサンプルと水素間の反応を最小限に抑え、より多くのGCシステムに対応できます。
ヘリウムまたは水素をGCキャリアガスとして使用する際のガス保存の課題に対する対策はこちら(英語)›
HeSaver-H2Saferテクノロジーは、キャリアガスとしてヘリウムと水素のいずれを使用する場合であっても、これらの消費量を抑制して適切な管理を実現します。
ヘリウム不足がハイスループットラボでのコストと製品デリバリーに影響を与えているが、キャリアガスの種類変更も不可能な場合はどうすればよいでしょう。
ダイオキシン分析におけるヘリウム使用量を800%削減
ポリ塩化ジベンゾ-p-ダイオキシン/フラン分析において、感度に妥協することのないヘリウム使用量の節約テクノロジーが利用できます。
資料のダウンロードはこちら(英語)›
Thermo Scientific iConnect SSLインジェクターモジュール用のThermo Scientific HeSaver-H2Saferキットは、独自の特許取得済みテクノロジーであり、ヘリウムガスを常時節約します。ヘリウム(または水素)キャリアガスは分析カラムへの供給のみに使用し(数mL/min)、ガス消費量の大部分を占めるサンプル分割には窒素を使用するようにします。
HeSaver SSLテクノロジーによるエネルギー節約は、使用するメソッドおよび各メソッドで用いる分割フローによって異なります。標準的な条件下において、HeSaver-H2Saferテクノロジーはガスを72%節約し、シリンダー寿命を3.5倍延長します。
SSL用HeSaver-H2Saferテクノロジーはキャリアガス消費量の大幅な削減をもたらします。Thermo Scientific Trace 1600 GC-MSに搭載されている任意のiConnectスプリット/スプリットレス(SSL)インジェクターモジュールは、自己インストール可能なキットを用いることで簡単にアップグレードすることができ、HeSaver-H2Saferインジェクターとして使用できます。このテクノロジーは、ヘリウムと水素(メソッドで使用しているキャリアガスによる)の両方のキャリアガス総消費量を大幅に削減します。ここでは基本的に、貴重なキャリアガスの使用はカラム供給だけに限定し、ガス消費量の大部分を占めるセプタムパージとスプリットフローの維持にはより安価なガスを使用します。
ヘリウムセーバーテクノロジーは感度にはまったく影響しません。ダイオキシン分析の許容基準としては、定量化と確認イオンの保持時間許容差が0.001分以内であること、イオン比が15%以内であること、平均相対応答時間が20%以内であることなどが挙げられます。これらの基準は、ヘリウムセーバーテクノロジーによってすべて満たされています。
キャリアガスの役割は、サンプルの完全性を維持しながら、迅速な分離と分析を可能にすることです。スタンドアロンのガスクロマトグラフ用途でのヘリウムの代替としてもっとも推奨されるオプションは水素です。その理由は短時間で非常に高い効率が得られるからです。
水素は非常に強力で、ヘリウムよりも安価なキャリアガスです。また再生可能であり、水素発生器を用いてオンサイトの生成ができるため、ラボでの利用も簡単です。クロマトグラフィーの観点からは、低い粘度と高い拡散性を有しており、より短い分析時間で高い分離効率がもたらされます。これは短くて内径の小さいカラムと組み合わせる場合に理想的なガスです。水素は、FIDその他の従来的な検出器と適合性があります。HeSaver-H2Saferテクノロジーで水素を扱えば、安全上のリスク(スプリット比が高い場合でも)やホットインジェクターでの副反応の可能性が排除されます。
HeSaver-H2Saferテクノロジーでは、水素がGCオーブン内に蓄積する可能性に起因した安全上のリスクが排除されます。最大流量が制限されているため、仮にカラムが破損した場合でも、キャリアガスが危険な濃度に達する可能性はありません。また、スプリットラインやパージラインを通じて水素が大気中に放出されることはなく、ホットインジェクターでのサンプルとの相互作用もありません。
通常のスプリット/スプリットレスを使用した場合との比較で、ヘリウムセーバーはヘリウム使用量を7.5倍節約できます。年中無休で24時間態勢の分析を行うラボを想定すると、ヘリウムシリンダーの寿命は、通常のスプリット/スプリットレス方式では3カ月なのに対し、1.8年にもなります。これにより、リソースとコストの大幅な節約がもたらされます。
*必須項目