Search Thermo Fisher Scientific
固相抽出とは、クロマトグラフィー分析に先立ち、液体混合物中の特定の化合物の精製や濃縮を行う技術の一種です。ここで行われる水性混合物中の化合物は、固相に対する物理的および化学的な親和性の大きさの違いに基づいて分離されます。この技術は、尿、血液、水、飲料、土壌、および動物組織などにうまく利用することができます。このプロセスにより、サンプルの一部は固定相に結合し、残りはそのまま通過します。一部のケースでは、目的の化合物は固相に対する親和性が低いのでそのまま通過し、残りの化合物は保持されます。このような場合は、液体を収集して分析します。その他のケースでは、目的の化合物が固相に対して高い親和性を持つのに対し、残りの化合物はそのまま通過します。このような場合、流出する液体は廃棄して、別の溶離液を用い固定相から化合物を溶出させます。これを収集して、さらなる分析にかけます。いずれの場合も、目的の分析対象成分が濃縮された溶液が得られるため、そのクロマトグラムではバックグラウンドノイズに対して際立った分析対象成分のシグナルが得られます。
自動固相抽出は、大容量の水抽出の自動化を検討しているラボに最適です。代表的なアプリケーションには、PAH、PCB、PCDD、PCDF、PFAS、殺虫剤、除草剤、難燃剤、半揮発性物質、ニトロソアミン、ステロイドなどがあります。Thermo Scientific Dionex AutoTrace 280 SPEシステムは、多くの米国EPAメソッドを始め、以下のさまざまなSPEサンプル調製クリーンアップメソッドに使用されます。
Dionex AutoTrace 280 SPE装置は、調整、ローディング、すすぎ、溶出を自動化して、溶媒消費量を削減し、回収率と再現性を向上させます。最大6サンプルを2~3時間で処理でき、ハンズオンタイムはわずか15分です。
Dionex AutoTrace 280 PFASは、PFAS分析におけるサンプル前処理に向けて特別に設計されており、非フッ素ポリマーベースのチューブ、バルブ、フィルターを使用し、バックグラウンド汚染のリスクを低減します。これにより、EPAメソッド 537、537.1、533への準拠が保証されます。
Thermo Scientific Dionex SolEx SPEカートリッジは、さまざまな化学特性とサイズの製品が用意されており、大容量の水溶性マトリックスから目的の分析対象成分をトラップし、濃縮することができます。
*必須項目