Accucore Vanquish UHPLC カラム
粒子径 2 μm 以下のソリッドコアテクノロジー
Thermo Scientific™ Accucore™ Vanquish™ UHPLC カラムは、ソリッドコア材質の利点と、1.5 μm 粒子径によって向上したクロマトグラフィー効率の向上を併せ持った次世代型カラムです。Vanquish UHPLC システムを使用して、クロマトグラフィーに関するさまざまな課題を解決できるように設計されています。
ソリッドコアテクノロジー
ソリッドコアテクノロジー
粒子径 2 μm 以下のカラム
低コストでハイスループットのワークフローをお求めですか? 次世代の UHPLC カラムは、ソリッドコア材質のメリットと、利点と、1.5 μm 粒子径によって向上したクロマトグラフィー効率の向上を併せ持っています。
Vanquish UHPLC システムを使用することで、Accucore Vanquish C18+ UHPLC カラムは次の利点があります。
  • 分離の向上:高効率なカラムは、複雑な混合物で優れた分離を実現
  • 結果の充実:高流量でも高効率が維持され、高速分離が可能
  • 簡単な操作:シームレスなワークフローソリューション (カラム、システム、データ処理) により、シンプルで簡単に分離を実現
次世代型 UHPLC システム
Vanquish UHPLC システムと Accucore Vanquish UHPLC カラムは、クロマトグラフィーの課題を解決できるように設計されています。
UHPLC の動画
Core Enhanced Technology 使用の Accucore HPLC カラムのご紹介
Accucore カラムでは、Core Enhanced Technology を使用することで、従来の完全多孔質の大型粒子よりも、高速ではるかに高い分離能力を実現する一方で、UHPLC で扱う 2 µm 以下の粒子よりも、生成する背圧を低く抑えています。
低い背圧下での優れたクロマトグラフィー効率
新しい Accucore HPLC カラムに採用されている技術を Dafydd Milton がご紹介します。この技術により、高速で高い分離能力を実現する一方で、UHPLC の場合よりも低い背圧が得られています。