グリカン HPLC カラムで卓越した糖類分析、精製、抽出
グリカン HPLC カラムで卓越した糖類分析、精製、抽出
ミックスモードの Thermo Scientific™ GlycanPac™ カラムは、中性グリカンと荷電グリカンを高分離します。さらに、中性グリカンの分離用として従来型のアミド HILIC カラム、糖質の精製および抽出用としてアフィニティ担体を用いたリガンド交換カラムをご用意しています。
お問い合わせ
グリカン HPLC カラムのカテゴリー
これらのカラムにより、中性グリカンと荷電グリカンの両方を分析できます。中性グリカンの分離には従来型のアミド HILIC カラムを、中性グリカンと荷電グリカン両方の超高分解能分離には GlycanPac カラムをご利用ください。
希釈した酸性の移動相を使用して糖を分離するカラムをお探しですか?これらの高分子配位子交換カラムは、さまざまなカウンターイオンを利用して必要な選択性を提供します。
関連するグリカン分析の動画
糖鎖分析高分離能を実現
HPLC を用いた優れた糖鎖分析と、プロファイルの特性評価を容易に実現する方法について、Ilze Birznieks 氏が説明します。
生物学的に重要な糖鎖の分析
GlycanPac AXR-1 HPLC カラムを用いて、標識グリカンと天然グリカンの超高分離能による構造的特性評価および定量を達成する方法について、Julian Saba 氏が説明します。