Search Thermo Fisher Scientific
現在進められているタンパク質治療薬やモノクローナル抗体(mAb)治療薬を開発をするためには、構造変異体と修飾の特性評価と定量、製品安定性のモニタリング、安全性と効能の実証を可能にする革新的で効率的なツールが必要です。これらの特別に設計された Thermo Scientific MAbPac カラムは、LC と LC-MS による超高分解能・高効率の mAb 分析を実現します。
逆相条件を使用して、HPLC と LC-MS によるインタクト mAb とフラグメントの高分離能が可能です。
これらのカラムで、mAb、mAb フラグメント、抗体医薬品の凝集体、関連する生物製剤を分離できます。
これらのカラムで、細胞で培養したモノクローナル抗体(mAbs)の力価分析を迅速かつ正確に行えます。
MAbPac Protein Aカラムは、mAbs と関連するバリアントの高分解能・高効率分析を可能にします。
モノマー、凝集体、フラグメントの高分解能分離など、最適な mAb 分析には、これらのカラムをご利用ください。
分析 | 概要 | カラムおよびバッファー |
---|---|---|
mAb の捕捉および力価分析 |
| |
凝集体の分析 | mAb 凝集体とフラグメントのルーチンスクリーニング | |
電荷バリアント分析 | ルーチンの電荷バリアントプロファイリング/スクリーニング(リジンのトランケーション、脱アミノ化およびアシル化など) | |
メチオニン酸化およびトリプトファン酸化 | メチオニン酸化、トリプトファン酸化のターゲット分析 | |
抗体薬物複合体(ADC)の分析 | ADC DAR 分析 | |
インタクト mAb およびフラグメント分析 |
| |
配列および構造分析 |
| |
グリカンのプロファイリング | 放出されたグリカンのプロファイリング |
このインタラクティブなツールを使用すると、抗体分析および精製関連製品を検索できます。お調べになりたい項目を選択すると、関連情報が表示されます。表示された項目の中から、さらに詳細な項目を選択してください。
過去 10 年間で、臨床分野に導入される mAb 候補の数は増加し続けています。その結果、分析による特性評価の需要が急速に高まっています。