Search Thermo Fisher Scientific
これらの最先端カラムが提供している分析範囲と機能により、優れた精度と品質の分析データを確実に得ることができます。Thermo Scientific Hypersil GOLD シリーズの液体クロマトグラフィー(LC)カラムは、培養液およびカラム製品の開発および製造に関する 40 年間の経験の集大成です。
優れたピーク形状により、高感度を実現します。ピークにテーリングが現れた場合、ピーク高さが低く抑えられ、これにより分析の感度が損なわれます。Hypersil GOLD カラムが提供する対称性に優れたピークにより、ピーク高さが増加し、最高のピーク積分計算が可能になります。これは、不純物分析など、低濃度検体の分析では非常に重要になってきます。
固定相 | 固定相の特性 |
---|---|
Hypersil GOLD C18 選択性 LC カラム | あらゆる種類の分析種で優れたピーク形状が得られます。 |
Hypersil GOLD C8 LC カラム | C18 カラムと同様の選択性で、保持力が低いカラムです。 |
Hypersil GOLD C4 LC カラム | C8 および C18 カラムと同様の選択性で、保持力が低いカラムです。 |
Hypersil GOLD aQ LC カラム | 極性エンドキャップ C18 カラムで、100%水系移動相でも安定していて、極性化合物の優れた保持と分解能を提供します。 |
Hypersil GOLD PFP LC カラム | 異なる選択性を提供するペルフルオロフェニルカラムです。フェニル環の周囲のフッ素原子により芳香族分子との π-π 相互作用が強まります。 |
Hypersil GOLD Phenyl LC カラム | 芳香族分析物で優れた保持と独自の選択性が得られます。 |
Hypersil GOLD Cyano LC カラム | 低い疎水性で異なる選択性を提供するカラムで、順相の分離でも使用できます。 |
Hypersil GOLD Amino LC カラム | 逆相、順相、イオン交換、HILIC モードで使用できます。特に、糖質の分離に有効です。 |
Hypersil GOLD AX LC カラム | 低分子のタンパク質、ペプチド、アニオン種、および極性分子の分離に適しています。 |
Hypersil GOLD SAX LC カラム | 水系移動相中の有機低分子極性化合物の分離に適した第 4 級アミノイオン交換リガンドのカラムです。 |
Hypersil GOLD Silica LC カラム | 順相クロマトグラフィーにより無極性および中程度極性の有機化合物を分離できます。 |
Hypersil GOLD PEI HILIC LC カラム | 逆相カラムでは分析するのが困難な極性および親水性分析物の優れた保持力を提供します。 |
Hypersil GOLD カラムは、改良された高純度のシリカと、アルキル鎖の化学的性質を使用した独自の誘導体化およびエンドキャッピング手順に基づいています。
さまざまな化学物質と一連の粒子径およびハードウェアフォーマットで構成されたこの最先端のカラムシリーズの分析能力により、現代のクロマトグラフィーの課題に対応することができます。