Search Thermo Fisher Scientific
ご使用のサンプルは、水と有機溶媒の混合液中で溶解できませんか?当社では脂肪親和性化合物の保持と分離に最適な、さまざまな結合型/非結合型の順相カラムをご用意しています。
順相クロマトグラフィーを使用して異性体を分離をしたいですか?非結合型シリカカラムは、無極性および中極性の異性体化合物を効果的かつ効率的に分離するツールです。
液体順相クロマトグラフィーをご利用ですか?順相アプリケーションにおいて、アミノ相カラムはシリカとは異なる選択性を提供します。特に、糖質の保持と分離に有効です。
グラジエント溶離による順相クロマトグラフィーを実行しますか?シアノカラムは、非結合型シリカカラムとは異なる選択性を備え、平衡時間が短いため、順相グラジエント分離に最適です。
Access the latest interactive version of our Chromatography Consumables & Columns Catalog. Our enhanced online version features easier access to product information, key application notes and brand-new selector tools.