Search Thermo Fisher Scientific
分取 HPLC カラムの場合、一つのサイズですべてに適合させることはできません。不純物や副生成物から目的化合物を精製するために、独自のカラムケミストリーが必要な場合でも、長期の使用に耐える堅牢なカラムやルーチン用の低コストソリューションが必要な場合でも、当社の分取カラムポートフォリオは対応可能です。オプションの XtendedLife テクノロジーを備えた当社のすべてのカラムハードウェアは、さまざまなケミストリーに対応する堅牢で再現性のあるパフォーマンスを提供し、現在の分析メソッドから簡単にスケールアップすることができます。
さまざまな分取カラムの形式、分離媒体、サイズの中から、シームレスなメソッドスケールアップのための分取 HPLC カラムを簡単に見つけることができます。
分取 HPLC カラムについてご要望、あるいは上記ラインナップ以外の特殊な固定相についてのご相談があれば、お問い合わせください。特殊オーダーについては、お近くの販売代理店にお問い合わせください。カスタマイズカラムの返品はお受けしておりません。ご了承ください。
分取 HPLC カラムは、40 を超えるカラムケミストリーを利用でき、優れた柔軟性とオプションにより、ケミストリー連続性のある分析メソッドをスケールアップし、簡単にメソッドを移行できます。
分取固定相は、三つのファミリーに分類されます:
Hypersil PREP 固定相 | 分析から分取 HPLC スケールまでの開発を必要とするルーチンのアプリケーションに最適。Hypersil PREP シリーズは、C18、C8、Si BDS、ODS、Si、フェニルの各固定相を利用でき、幅広いアプリケーションに優れた選択性を提供するように設計されています。 |
Hypersil PREP HS 固定相 | 保持と負荷量を最大化する孔径 100Å の高表面積粒子Hypersil PREP HS は、C18、C8、Si、およびフェニルの各固定相の利用が可能であり、低分子および医薬品精製アプリケーションに最適となっています。 |
Premium Thermo Scientific 固定相 | Premium Thermo Scientific カラムケミストリーの現行ラインナップを拡大したことにより、分析メソッドのシームレスなスケールアップが可能となりました。最高水準の技術で製造されたケミストリーで最も困難な分離に対応し、さまざまなアプリケーションに優れた選択性と分離性を提供します。 |
Thermo Scientific 固定相をご使用中で、分取スケールに関してご要望、あるいは上記ラインナップ以外の特殊な固定相についてのご相談があれば、お問い合わせください。特殊オーダーについては、お近くの販売代理店にお問い合わせください。
ご要望の多い分取 HPLC カラムについて表にまとめました。
Thermo Scientific 固定相をご使用中で、分取スケールに関しご要望、あるいは上記ラインナップ以外の特殊な固定相についてのご相談があれば、お問い合わせください。特殊オーダーについては、お近くの販売代理店にお問い合わせください。
Hypersil PREP 固定相の詳細
孔径(Å) | 表面積(m2/g) | カーボンロード(%) | USP コード | pH 範囲 | |
---|---|---|---|---|---|
Hypersil PREP C18 BDS | 145 | 185 | 11 | L1 | 2 ~ 8 |
Hypersil PREP C8 BDS | 145 | 185 | 7 | L7 | 2 ~ 8 |
Hypersil PREP ODS | 130 | 195 | 10 | L1 | 2 ~ 8 |
Hypersil PREP Si BDS | 145 | 185 | 0 | L3 | 2 ~ 7 |
Hypersil PREP Si | 130 | 195 | 0 | L3 | 2 ~ 7 |
Hypersil PREP Phenyl BDS | 145 | 185 | 5 | L11 | 2 ~ 8 |
Hypersil PREP HS 固定相 の詳細
孔径(Å) | 表面積(m2/g) | カーボンロード(%) | USP コード | pH 範囲 | |
---|---|---|---|---|---|
Hypersil PREP C18 HS | 100 | 350 | 15 | L1 | 2 ~ 9 |
Hypersil PREP C8 HS | 100 | 350 | 7 | L7 | 2 ~ 8 |
Hypersil PREP Si HS | 100 | 350 | 0 | L3 | 2 ~ 7 |
Hypersil PREP Phenyl HS | 100 | 350 | 9 | L11 | 2 ~ 8 |
Premium Thermo Scientific 固定相の詳細
細孔径(Å) | 表面積(m2/g) | カーボンロード(%) | USP コード | pH 範囲 | |
---|---|---|---|---|---|
Hypersil GOLD C18 | 175 | 220 | 10 | L1 | 2 ~ 9 |
Hypersil GOLD C8 | 175 | 220 | 8 | L7 | 2 ~ 9 |
Hypersil GOLD aQ | 175 | 220 | 12 | L1 | 2 ~ 9 |
Hypersil GOLD C4 | 175 | 220 | 5 | L26 | 2 ~ 8 |
Hypersil GOLD Phenyl | 175 | 220 | 8 | L11 | 2 ~ 8 |
Hypercarb | 250 | 120 | 100 | L109 | 0 ~ 14 |
Syncronis C18 | 100 | 320 | 16 | L1 | 2 ~ 9 |
Syncronis HILIC | 100 | 320 | 5 | なし | 2 ~ 8 |
Accucore XL C18 | 80 | 90 | 7 | L1 | 1 ~ 11 |
Accucore XL C8 | 80 | 90 | 4 | L7 | 2 ~ 9 |
DNAPac RP | 独自のワイドポア | 22 ~ 24 | N/A | なし | 0 ~ 14 |
DNAPac PA200 | 無孔性 | N/A | N/A | なし | 4 ~ 10 |
MAbPac | 無孔性 | N/A | N/A | なし | 2 ~ 12 |
ProPac | 無孔性 | N/A | N/A | なし | 2 ~ 12 |
カラム内径(I.D.)およびカラム性能のニーズに基づき、3 種類のカラムハードウェアオプションを提供しています:
分取 HPLC カラムは、40 を超えるカラムケミストリーを利用でき、優れた柔軟性とオプションにより、ケミストリー連続性のある分析メソッドをスケールアップし、簡単にメソッドを移行できます。
分取固定相は、三つのファミリーに分類されます:
Hypersil PREP 固定相 | 分析から分取 HPLC スケールまでの開発を必要とするルーチンのアプリケーションに最適。Hypersil PREP シリーズは、C18、C8、Si BDS、ODS、Si、フェニルの各固定相を利用でき、幅広いアプリケーションに優れた選択性を提供するように設計されています。 |
Hypersil PREP HS 固定相 | 保持と負荷量を最大化する孔径 100Å の高表面積粒子Hypersil PREP HS は、C18、C8、Si、およびフェニルの各固定相の利用が可能であり、低分子および医薬品精製アプリケーションに最適となっています。 |
Premium Thermo Scientific 固定相 | Premium Thermo Scientific カラムケミストリーの現行ラインナップを拡大したことにより、分析メソッドのシームレスなスケールアップが可能となりました。最高水準の技術で製造されたケミストリーで最も困難な分離に対応し、さまざまなアプリケーションに優れた選択性と分離性を提供します。 |
Thermo Scientific 固定相をご使用中で、分取スケールに関してご要望、あるいは上記ラインナップ以外の特殊な固定相についてのご相談があれば、お問い合わせください。特殊オーダーについては、お近くの販売代理店にお問い合わせください。
ご要望の多い分取 HPLC カラムについて表にまとめました。
Thermo Scientific 固定相をご使用中で、分取スケールに関しご要望、あるいは上記ラインナップ以外の特殊な固定相についてのご相談があれば、お問い合わせください。特殊オーダーについては、お近くの販売代理店にお問い合わせください。
Hypersil PREP 固定相の詳細
孔径(Å) | 表面積(m2/g) | カーボンロード(%) | USP コード | pH 範囲 | |
---|---|---|---|---|---|
Hypersil PREP C18 BDS | 145 | 185 | 11 | L1 | 2 ~ 8 |
Hypersil PREP C8 BDS | 145 | 185 | 7 | L7 | 2 ~ 8 |
Hypersil PREP ODS | 130 | 195 | 10 | L1 | 2 ~ 8 |
Hypersil PREP Si BDS | 145 | 185 | 0 | L3 | 2 ~ 7 |
Hypersil PREP Si | 130 | 195 | 0 | L3 | 2 ~ 7 |
Hypersil PREP Phenyl BDS | 145 | 185 | 5 | L11 | 2 ~ 8 |
Hypersil PREP HS 固定相 の詳細
孔径(Å) | 表面積(m2/g) | カーボンロード(%) | USP コード | pH 範囲 | |
---|---|---|---|---|---|
Hypersil PREP C18 HS | 100 | 350 | 15 | L1 | 2 ~ 9 |
Hypersil PREP C8 HS | 100 | 350 | 7 | L7 | 2 ~ 8 |
Hypersil PREP Si HS | 100 | 350 | 0 | L3 | 2 ~ 7 |
Hypersil PREP Phenyl HS | 100 | 350 | 9 | L11 | 2 ~ 8 |
Premium Thermo Scientific 固定相の詳細
細孔径(Å) | 表面積(m2/g) | カーボンロード(%) | USP コード | pH 範囲 | |
---|---|---|---|---|---|
Hypersil GOLD C18 | 175 | 220 | 10 | L1 | 2 ~ 9 |
Hypersil GOLD C8 | 175 | 220 | 8 | L7 | 2 ~ 9 |
Hypersil GOLD aQ | 175 | 220 | 12 | L1 | 2 ~ 9 |
Hypersil GOLD C4 | 175 | 220 | 5 | L26 | 2 ~ 8 |
Hypersil GOLD Phenyl | 175 | 220 | 8 | L11 | 2 ~ 8 |
Hypercarb | 250 | 120 | 100 | L109 | 0 ~ 14 |
Syncronis C18 | 100 | 320 | 16 | L1 | 2 ~ 9 |
Syncronis HILIC | 100 | 320 | 5 | なし | 2 ~ 8 |
Accucore XL C18 | 80 | 90 | 7 | L1 | 1 ~ 11 |
Accucore XL C8 | 80 | 90 | 4 | L7 | 2 ~ 9 |
DNAPac RP | 独自のワイドポア | 22 ~ 24 | N/A | なし | 0 ~ 14 |
DNAPac PA200 | 無孔性 | N/A | N/A | なし | 4 ~ 10 |
MAbPac | 無孔性 | N/A | N/A | なし | 2 ~ 12 |
ProPac | 無孔性 | N/A | N/A | なし | 2 ~ 12 |
カラム内径(I.D.)およびカラム性能のニーズに基づき、3 種類のカラムハードウェアオプションを提供しています:
ガードカラムは、固定相タイプ毎に提供しております。当社のガードカラムには、ガードカラムホルダーが必要です。
ガードカラムは、各固定相タイプ毎に提供しております。当社のガードカラムには、ガードカラムホルダーが必要です。
ガードカラムは、各固定相タイプ毎に提供しております。当社のガードカラムには、ガードカラムホルダーが必要です。
ガードカラムは、各固定相タイプ毎に提供しております。当社のガードカラムには、ガードカラムホルダーが必要です。
ガードカラムは、固定相タイプ毎に提供しております。当社のガードカラムには、ガードカラムホルダーが必要です。
ガードカラムは、固定相タイプ毎に提供しております。当社のガードカラムには、ガードカラムホルダーが必要です。
ガードカラムは、固定相タイプ毎に提供しております。当社のガードカラムには、ガードカラムホルダーが必要です。
ガードカラムは、固定相タイプ毎に提供しております。当社のガードカラムには、ガードカラムホルダーが必要です。
ガードカラムは、固定相タイプ毎に提供しております。当社のガードカラムには、ガードカラムホルダーが必要です。
Hypersil Chiral カラムは、エナンチオマーの大部分を分離できます。スクリーニング効率を最大化するために、これらのカラムはキットで注文でき、すべてのカラムは分取スケールまで利用可能です。
Hypersil Chiral JT HPLC カラム | Hypersil Chiral AT HPLC カラム | Hypersil Chiral OT HPLC カラム |
---|---|---|
|
|
|
上記以外にも、Thermo Scientific は、ブラシ型固定相などのキラル固定相(CSP)を提供できます。キラル分離に関し具体的なご要望がある場合は、お近くの販売代理店にお問い合わせください。
このオンラインツールは、分析 HPLC 条件から分取 HPLC 条件へ移行するスケールアップのための最適な開始条件を決定します。現行のメソッド条件と新しいカラムのサイズを入力するだけで、立上げ作業および処理速度のスピードアップが可能です。
分取スケールの液体クロマトグラフィーは、分子の精製および単離に用いられており、製薬企業、バイオ医薬品企業および関連化学産業において有用です。これらの産業では、高純度化合物の製造において化学的な活性、毒性、および有用性のスクリーニングに関する重要性がますます高まっています。しかし、このスクリーニングプロセスは、厳格に規定されており、多くの場合高コストとなります。
こういったプロセスでは、数マイクログラム(バイオ医薬品アプリケーションにおける酵素など)あるいは数ミリグラム(合成化合物/天然物の構造解析/同定など)のわずかな試料で分析スケールを開始することがしばしばあります。通常、プロセスが進むにつれ、標準品・基準物質として、あるいは薬効薬理・毒性試験における標的化合物としてグラム単位での試料を要します。製薬分野においては、薬物のターゲット化合物が薬剤開発パイプラインを移行するため、反応を「スケールアップ」して、より多くの量のターゲット化合物を作成する必要があります。
サーモフィッシャーサイエンティフィックは、研究業務に携わるみなさまに分析・分取用 HPLC カラムの完全なポートフォリオを提供し、同じ充填剤を継続して使用しながらシームレスで堅牢なメソッド開発とスケールアップができるように支援します。また、さまざまな固定相、幅広いカラムハードウェアとサイズを揃えており、あらゆるニーズに対応します。