一酸化炭素モニター
簡単に CO 測定ができ、安心が得られます
一酸化炭素(CO)は有毒で無色、無臭の気体です。ガソリン式の設備を使用したり、天然ガス、灯油、石油、プロパン、石炭、木材などの炭素を含有する素材を燃焼させたりするさまざまな製造環境では、作業員が有害レベルの CO にさらされる可能性があります。こうした環境には、ボイラー室、醸造所、貯蔵所、製油所、パルプおよび紙の製造所、鉄鋼製造所なども含まれます。内燃機関は、作業場でもっともよく見られる CO 曝露源の一つです;CO は鍛冶工場、溶鉱炉およびコークス炉でも生成されます。
過剰な CO 曝露は、頭痛、めまい、吐き気、脱力感、心拍数上昇、心臓障害などの深刻な健康問題につながる可能性があり、死に至る場合もあります。これらの健康に関する危険性から、OSHA は多くの製造業における労働環境を対象に CO 曝露の制限を定めています。Thermo Scientific™ 一酸化炭素検出器は、最高レベルの大気質基準を満たせる、信頼性が高く使いやすい機器であるため、OSHA など一酸化炭素モニタリングに関する国際要件への準拠に役立ちます。
主な一酸化炭素分析計:
Model 48i CO 分析計
Model 48i CO 分析計は、ガスフィルター相関法(GFC)を用いて CO 濃度を測定します。48i は、正確な検量線を使用して、最大 10,000 ppm までの任意の濃度範囲で本装置で得られる結果を正確に直線化します。
Model 48i-TLE 微量レベル CO 分析計
環境大気中の微量の一酸化炭素(CO)の測定には、Model 48i シリーズ分析計をご使用ください。Model 48-TLE は高度なサンプル温度調整安定化機能およびオートゼロ機能を備えているため、低い検出限界で一酸化炭素を測定できます。